Learn More
Thermo Scientific™ Pissettes de sécurité FEP avec marquage Nalgene™ dotés d’un marquage Système général harmonisé de classification (SGH) pour produits chimiques agressifs
![GREENER_CHOICE](/content/dam/fishersci/glyphs/green_glyph.png)
Description
Évitez les accidents chimiques dans le laboratoire grâce aux pissettes FEP avec marquage Nalgene™. Les flacons sont gravés avec l’identification des produits chimiques et les informations de manipulation en toute sécurité selon les spécifications du Système général harmonisé de classification (SGH) applicables aux récipients de laboratoire secondaires. Les pissettes sont prêtes à l’emploi lorsque vous transférez des produits chimiques agressifs de laboratoire depuis les récipients du fabricant. Les pissettes à ventilation automatique éliminent le risque d’auto-distribution des flacons. Six flacons disponibles. Pour une utilisation avec la méthyléthylcétone, le n-hexane, le toluène, le xylène, le chlorure de méthylène et l’acétone.
- Les flacons sont toujours gravés avec toutes les informations de sécurité chimique du Système général harmonisé de classification (GHS) pour faciliter l’identification des produits chimiques en un clin d’œil
- Aucun autre système d’étiquetage n’est utilisé sur les flacons afin d’éviter toute confusion
- Les flacons sont fabriqués à partir de matériaux Nalgene de haute qualité pour un faible taux de matières extractibles et une longue durée de vie en laboratoire
- Les buses de distribution sont soigneusement moulées pour produire un débit droit et permettre une distribution de précision, en toute sécurité
- Les flacons ne sont pas ventilés
- Conçus pour une distribution par le dessus avec un bouchon et une tige moulés dans une seule pièce pour une distribution étanche et uniforme
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Spécification
Spécification
Capacité | 500 ml |
Capacité (métrique) | 500 ml |
Capacité (impériale) | 16 oz |
Couleur | Naturel |
Description | Avec tube à tige et d’aspiration |
Matériau | FEP |
Nbre par carton | 4 |
Nb par paquet | 1 |
Couleur de bouchon | Naturel |
Graduations | Non |
Afficher plus |
† La garantie limitée standard de Thermo Fisher Scientific s’applique. Pour de plus amples informations, rendez-vous sur thermoscientific.com ou contactez votre représentant commercial.