Learn More
Thermo Scientific™ Porte-filtres réutilisables Nalgene™ avec réceptacle
Éliminez la nécessité d’un manifold ou d’un flacon à vide en verre cassable. Les porte-filtres réutilisables Nalgene avec réceptacle sont des systèmes complets et écologiques.
Marque: Thermo Scientific™ 300-4100
269.36 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "23291" pour bénéficier de cette offre.
Code nomenclature Nacres: NB.17
Informations supplémentaires : Poids : 0.52650kg
Descripción
Éliminez la nécessité d’un manifold ou d’un flacon à vide en verre cassable grâce aux porte-filtres réutilisables Thermo Scientific™ Nalgene™ avec réceptacle. Ces porte-filtres réutilisables sont des systèmes complets en polysulfone lavable et constituent une solution écologique alternative par rapport aux filtres jetables. Ils sont entièrement autoclavables, avec ou sans les membranes en place.
Caractéristiques- Remplace le métal ou le verre cassable - les principaux composants sont constitués de polysulfone durable, transparent et autoclavable
- À utiliser pour la stérilisation ou l’analyse. Les supports de filtres sont fournis avec des plaques de support pour membrane analytique et stérilisation
- Conçus pour une utilisation sous vide ou sous pression
- Chambres graduées pour faciliter l’identification
Especificaciones
Oui | |
1 | |
500 ml |
PSU | |
1000 ml |
Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration.