Learn More
Thermo Scientific™ Joint torique en silicone de rechange Nalgene™ pour bouchon d’étanchéité de flacon à centrifuger
42.21 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "23291" pour bénéficier de cette offre.
Utilisez le code promo "23291" pour bénéficier de cette offre.
Click to view available options
Description:
Joint torique en silicone rouge
À utiliser avec (équipement):
Bouchon pour centrifugation grande vitesse Nalgene 3141-1006
Description
Le joint torique de rechange Nalgene™ en silicone est utilisé comme remplacement du bouchon de scellage sur le flacon à centrifuger ultra-rapide Nalgene™ de catégorie 3141-1006.
- Joint torique de rechange
- Utilisé pour le bouchon Nalgene™ ; flacon de centrifugation grande vitesse #3141-1006
- Silicone
- Dimension de 85 mm
- Rouge
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Spécification
Type de bouchon | Bouchon hermétique |
À utiliser avec (équipement) | Bouchon pour centrifugation grande vitesse Nalgene 3141-1006 |
Type de produit | Joint torique |
Couleur | Rouge |
Description | Joint torique en silicone rouge |
Forme | Rond |