Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ Rectangular Polypropylene Tank with Cover
Réduisez significativement l’évaporation et la contamination en utilisant ces cuves rectangulaires avec couvercle disponibles dans des tailles allant de 8 à 114 L pour répondre aux besoins de vos applications.
Marque:  Thermo Scientific™ 14200-0002
Code produit. 10232611
  • 208.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 03-02-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Réduisez considérablement l’évaporation et la contamination à l’aide d’un réservoir avec couvercle rectangulaire en polypropylène Thermo Scientific™ Nalgene™, disponibles dans des tailles allant de 8 à 114 L. Les réservoirs peuvent être modifiés avec un robinet installé en usine.
  • Adapté pour une utilisation avec de nombreux produits chimiques organiques
  • Offrent une bonne résistance aux fissures/contraintes
  • Autoclavables
Remarque :
Les cuves utilisées à des températures élevées ou avec des liquides à densité relative élevée doivent être équipées d’un renfort externe.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
8 po
Polypropylène
8 l
8 po
8 po
Réservoir avec couvercle
2 gal
20 cm
20 cm
20 cm
Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration. Attention : Les réservoirs en plastique sont généralement soumis à des conditions plus sévères que le matériel de laboratoire en plastique ; l’exposition est constante, les contraintes sont supérieures et ils sont en contact avec différentes classes et concentrations de produits chimiques. Veuillez accorder une attention toute particulière à la compatibilité chimique.