Learn More
Thermo Scientific™ Bonbonnes rectangulaires en polycarbonate Nalgene™ Clearboy™ avec robinet, 20 l Code produit.: 10008080
Ajouter au panier
Thermo Scientific™ Bonbonnes rectangulaires en polycarbonate Nalgene™ Clearboy™ avec robinet, 20 l
GREENER_CHOICE
Code produit. 10008080
20 l
Click to view available options
Capacité (métrique):
9 l
20 l
Code produit. 10008080
Marque: Thermo Scientific™ 23220050
Edge
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Les bonbonnes rectangulaires Thermo Scientific™ Nalgene Clearboy se distinguent par une conception compacte pour le stockage et la distribution de milieux, de solutions et d'eau stérile.
Les bonbonnes rectangulaires Thermo Scientific™ Nalgene Clearboy se distinguent par une conception compacte pour le stockage et la distribution de milieux, de solutions et d'eau stérile.
Ces bonbonnes sont dotées d’une ouverture large facilitant le remplissage et le nettoyage. Elles se caractérisent par une robuste poignée en acier inoxydable et une résistance aux chocs extrême. Idéales pour une utilisation en chambre froide. Autoclavables / Transparentes / Graduées / Étanches†.
Caractéristiques
  • Graduations moulées, incréments de 1 gallon et 5 L pour une distribution facilitée
  • Poignée en acier inoxydable facilitant le transport des récipients
  • Le bossage moulé du robinet confère robustesse et résistance aux fuites
  • Sa paroi transparente rend cette bonbonne idéale lorsqu’il est nécessaire de pouvoir inspecter le contenu.
  • Suivez les instructions fournies avec l’autoclave ; l’adaptateur de tubulure n’est pas autoclavable
  • Bonbonne de 20 L équipée de poignées moulées dans la masse sur les côtés pour une manipulation plus aisée
  • Autoclavables / Transparents / Gradués
Inclut :
Robinet et bouchon à vis en polypropylène
Avantages Greener Choice
  • Les avantages environnementaux comprennent:
    • Énergie renouvelable
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Autoclavable Autoclavable
Capacité (impériale) 5,3 gal.
Capacité (métrique) 20 l
Matériau du bouchon Polypropylène
Taille du bouchon 100 mm
Couleur Transparent
Description Bonbonne Carboy rectangulaire transparente autoclavable avec robinet
Diamètre (métrique) intérieur de col 86 mm
À utiliser avec (application) Idéal lorsque l’inspection visuelle des contenus est nécessaire
Hauteur (métrique) avec bouchon 399 mm
Comprend Bossage de robinet moulé avec adaptateur de tubulure
Longueur (métrique) 229 mm
Matériau Polycarbonate
Nbre par carton 4/Cs.
Nb par paquet 1 Ea.
Type de produit Bonbonne avec robinet
Largeur (métrique) 320 mm
Afficher plus Afficher moins
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lot1301997 Type de certificatCertificat de conformité Date10/12/2024 Catalog Number2322-0050
Numéro de lot1411444 Type de certificatCertificat de conformité Date14/09/2024 Catalog Number2322-0050
Numéro de lot1401045 Type de certificatCertificat de conformité Date08/02/2024 Catalog Number2322-0050
Numéro de lot1389420 Type de certificatCertificat de conformité Date16/07/2023 Catalog Number2322-0050
Numéro de lot1379787 Type de certificatCertificat de conformité Date27/02/2023 Catalog Number2322-0050
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Thermo Scientific™ Bonbonnes rectangulaires en polycarbonate Nalgene™ Clearboy™ avec robinet, 20 l >