Learn More
Thermo Scientific™ Flacons en PEHD ambré opaque rectangulaire Nalgene™ avec bouchon : conditionnés en vrac
Code produit. 10690134
Click to view available options
Capacité (métrique):
125 ml
250 ml
500 ml
1 l
Taille du bouchon:
28 mm
38 mm
48 mm
53 mm
Vous aident à protéger les liquides photosensibles ou les matières sèches contre les expositions avec les flacons en PEHD ambré opaque rectangulaires Thermo Scientific™ Nalgene™.
Protègent les liquides photosensibles ou les matériaux secs contre les expositions grâce aux flacons en PEHD ambré opaque rectangulaires Thermo Scientific™ Nalgene™. Protection contre la lumière UV combinée à une forme permettant de gagner de l’espace. Les parois uniformes en polyéthylène haute densité sont résistantes aux fissures ou aux perforations et ont une excellente résistance chimique à la plupart des acides, bases et alcools. Les flacons offrent une étanchéité† lorsqu’ils sont utilisés avec des bouchons Nalgene en polypropylène opaque.
  • Les parois uniformes sont résistantes aux fissures ou aux perforations
  • Excellente résistance chimique à la plupart des acides, bases et alcools
  • Étanches†
Informations de commande :
Les flacons et les bouchons sont conditionnés dans des sachets en PE distincts à l’intérieur d’un même carton.
Inclut :
Flacon rectangulaire en HDPE ambré opaque avec bouchon en PP ambré opaque
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Capacité 16 oz, 500 ml
Capacité (métrique) 500 ml
Capacité (impériale) 200 ml (16 oz)
Couleur Ambré opaque
Description Flacon rectangulaire
Diamètre (impériale) intérieur de col 1.4 in
Diamètre (métrique) intérieur de col 37 mm
Matériau HDPE
Nbre par carton 125
Nb par paquet 125
Stérilité Non stérile
Couleur de bouchon Ambré opaque
Certifications/Conformité Fabriqués conformément aux exigences de qualité de la norme ISO 13485:2016. Les flacons et bouchons répondent à la norme 21CFR177.1520 relative aux matières plastiques en contact avec les denrées alimentaires et satisfait la norme USP classe VI. Le produit est conforme aux normes les plus récentes de l’USP (pharmacopée des États-Unis) quant aux récipients résistants à la lumière.
Closure Included Oui
Graduated Non
Bouche Large
Forme Rectangle
Hauteur (métrique) 147 mm
Type de produit Flacon
Hauteur (impériale) 5,8 in
Matériau du bouchon Polypropylène
Taille du bouchon 48 mm
Diamètre (métrique) 96,5 mm
Type de bouchon Bouchon à vis
Distribution par le bouchon Non
Afficher plus Afficher moins
Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration. Le terme étanche qualifie les produits Thermo Scientific Nalgene correspondant aux critères suivants : a) Les bouteilles / flacons / entonnoirs dotés de bouchons d’une dimension inférieure à 100 mm qui, une fois remplis d’eau et renversés, peuvent supporter une pression d’air de 2 psig pendant deux minutes sans présenter de fuites. b) Les bouteilles / flacons / entonnoirs dotés de bouchons d’une dimension supérieure à 100 mm qui, une fois remplis d’eau et renversés pendant 15 minutes, ne présentent pas de fuites. Remarque : reproduire ces tests avec d’autres liquides peut entraîner des résultats différents. Pour un usage en toute sécurité, il est conseillé aux clients de tester les flacons et les bouchons Thermo Scientific Nalgene dans les conditions d’utilisation prévues pour leurs applications. Les contenants Thermo Scientific Nalgene sont étanches à température et pression ambiantes lorsqu’ils sont associés aux bouchons Nalgene.