Learn More
Thermo Scientific™ Flacons en PEHD rectangulaires Nalgene™ avec bouchon
Transportez, échantillonnez ou stockez vos liquides et matières sèches grâce à ces flacons compacts qui offrent une excellente résistance chimique à la plupart des acides, bases et alcools.
23.90€ - 122.00€
Spécification
Couleur | Naturel, translucide |
---|---|
Description | Flacon rectangulaire à col large |
Matériau | PEHD |
Stérilité | Non stérile |
Couleur de bouchon | Naturels, transparents |
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Taille du bouchon | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Taille du bouchon | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10068160
|
Thermo Scientific™
2007-0004 |
125 ml | 28 mm |
23.90€
12 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10568491
|
Thermo Scientific™
20070008 |
250 ml | 38 mm |
60.95€
12 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10747181
|
Thermo Scientific™
2007-0016 |
500 ml | 48 mm |
99.05€
12 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10757181
|
Thermo Scientific™
2007-0032 |
1 l | 53 mm |
108.00€
6 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10373401
|
Thermo Scientific™
2007-0064 |
2 l | 63 mm |
122.00€
4 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
Description
Transportez, échantillonnez ou stockez vos liquides et matières sèches grâce à ces flacons compacts, qui offrent une excellente résistance aux produits chimiques à la plupart des acides, bases et alcools. Les flacons en PEHD rectangulaires Thermo Scientific™ Nalgene™ avec bouchon prennent moins de place sur les étagères que les flacons ronds traditionnels. Ces flacons en PEHD ont une paroi robuste avec des côtés rectilignes et un large col facilitant le remplissage.
- Grâce à une excellente résistance aux produits chimiques à la plupart des acides, bases et alcools, ces flacons sont des récipients idéaux pour protéger vos précieux échantillons.
- Leur forme rectangulaire permet de les placer facilement dans un congélateur de stockage jusqu’à -100°C (-148°F).
- Les bouchons à vis en polypropylène sans joint assurent une étanchéité ultime, sans recourir au liner qui peut se déformer, entraîner des fuites ou contaminer vos réactifs.
- Étanches†
Contenu :
Bouchons à tête vissante en polypropylène
Spécification
Naturel, translucide | |
PEHD | |
Naturels, transparents | |
Oui | |
Col large | |
Oui | |
Sans joint | |
Bouchon à vis |
Flacon rectangulaire à col large | |
Non stérile | |
USP classe VI ; FDA - 21 CFR | |
Non | |
Rectangle | |
Flacon à col large | |
Polypropylène (PP) | |
Non |
Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : Toute restriction applicable à l’acheteur et relative à l’utilisation du ou des produit(s) uniquement à des fins de recherche interne ne s’applique pas au(x) produit(s) présent(s) sur les pages Web associées à la présente déclaration. Le terme étanche qualifie les produits Thermo Scientific Nalgene correspondant aux critères suivants : a) Les bouteilles/flacons/entonnoirs dotés de bouchons d’une dimension inférieure à 100 mm qui, une fois remplis d’eau et renversés, peuvent supporter une pression d’air de 2 psig pendant 2 minutes sans présenter de fuites. b) Les bouteilles/flacons/entonnoirs dotés de bouchons d’une dimension supérieure à 100 mm qui, une fois remplis d’eau et renversés pendant 15 minutes, ne présentent pas de fuites. Remarque : reproduire ces tests avec d’autres liquides peut entraîner des résultats différents. Pour un usage en toute sécurité, il est conseillé aux clients de tester les flacons et les bouchons Thermo Scientific Nalgene dans les conditions d’utilisation prévues pour leurs applications. Les contenants Thermo Scientific Nalgene sont étanches à température et pression ambiantes lorsqu’ils sont associés aux bouchons Nalgene.