Learn More
Thermo Scientific™ Unités de filtration stériles à usage unique Nalgene™ Rapid-Flow™
Améliorez l’efficacité de la filtration. Les membranes en PES et la conception Rapid-Flow exclusive permettent des débits rapides et un haut rendement tout en assurant une protection contre la contamination de la culture cellulaire.
Marque:  Thermo Scientific™ 155-0045
Code nomenclature Nacres: NB.24
Informations supplémentaires : Poids : 1.96000kg
Code produit. 10760792
  • 124.00€ / 12 pièces
Expédition estimée: 25-10-2024
Description
Efficacité de filtration améliorée. Les unités de filtration à usage unique Thermo Scientific™ Nalgene Rapid-Flow avec membrane en PES (polyéthersulfone) sont dotées de la conception exclusive de la plaque de support Rapid-Flow, offrant des débits rapides et élevés. La dernière ligne de défense contre la contamination des cultures cellulaires — présentant une faible liaison protéinique et un faible taux de matières extractibles, les membranes en PES (polyéthersulfone) de liaison protéique sont le choix idéal pour la filtration stérile des milieux de culture cellulaire, du sérum, des additifs et des tampons.
  • Disponible en membranes PES, CN, SFCA et Nylon. Les dispositifs sont codés par couleur en fonction de la membrane.
  • Les dispositifs présentent le débit le plus rapide et l’obstruction la plus faible parmi les alternatives comparables.
  • 0,1 µm de PES disponible pour la protection contre les mycoplasmes
  • Les dispositifs à 0,2 µm de PES sont testés pour les cellules souches et les essais sur les embryons de souris (MEA)
  • Non pyrogène et sans endotoxine - Les unités de filtration Rapid-Flow répondent aux normes de test les plus rigoureuses pour toute unité de filtration sous vide.
  • Disponible avec la documentation stérile adaptée à l’usage
  • Certains produits de cette page portent le marquage ACT par My Green Lab pour permettre des décisions d’achat de produits durables basées sur des données (voir les Spécifications complètes dans le tableau des produits pour la participation des articles)
Spécification
Spécification
Oui
0,45 μm
12
Ensemble de filtration
150 mL
Stérile
SFCA
Stérile
12
150 mL
50 mm
Certificats
Voir les accessoires
Promotions
Promotions
Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : Toute restriction applicable à l’acheteur et relative à l’utilisation du ou des produit(s) uniquement à des fins de recherche interne ne s’applique pas au(x) produit(s) présent(s) sur les pages Web associées à la présente déclaration.