Learn More
Thermo Scientific™ Raccords union en PVDF Nalgene™
Click to view available options
Dimensions (impériale) de la poignée:
0,75 po
Conditionnement:
1 pièce
Description
Scellez les bonbonnes de manière répétée et en toute fiabilité grâce aux raccords union en PVDF Thermo Scientific™ Nalgene™ avec joints en silicone et bouchons.Moulés à partir de fluorure de PVDF, ces raccords filetés sont un système de raccord entièrement autoclavable.
- Le mini raccord de 0,75 po est fileté et autoclavable
- Recommandé pour une utilisation sur les bonbonnes sanitaires Nalgene™ (réf. cat. 2261, 2630 et 2640) et les bouchons d’extrémité Nalgene™ (réf. cat. 2688 et 2689)
- Recommandé pour une utilisation sur les bonbonnes autoclavables Nalgene™ avec robinet (réf. cat. 2319)
Spécification
Spécification
| Quantité | 1/Sachet, 1/Carton |
| Matériau | PVDF |
| À utiliser avec (équipement) | Bonbonnes sanitaires Nalgene™, bonbonnes autoclavables Nalgene™ avec robinet |
| Dimensions | Mini |
| Dimensions (impériale) de la poignée | 0,75 po |