Learn More
Thermo Scientific™ Flacons de micro-conditionnement en PPCO Nalgene™ stérilisés par irradiation électronique : stériles, conditionnés en vrac, 2 ml
Récupérez tout le contenu des flacons de micro-conditionnement en PPCO Thermo Scientific™ Nalgene™ grâce à leur fond conique.
174.00€ - 239.00€
Spécification
Description | Tubes de micro-conditionnement |
---|---|
Diamètre (métrique) interne | 8 mm |
Couleur | Naturel |
Diamètre (métrique) externe | 13 mm |
Matériau | PPCO |
Code produit | Marque | Volume (métrique) | Taille du bouchon | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Volume (métrique) | Taille du bouchon | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10089202
|
Thermo Scientific™
342810-0005 |
0.5 ml | 11 mm |
239.00€
1000 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10110323
|
Thermo Scientific™
342810-0020 |
2 ml | 11 mm |
174.00€
1000 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
Description
Récupérez la totalité du contenu des flacons de microconditionnement en PPCO Thermo Scientific™ Nalgene™ grâce à l’irradiation électronique. Ces flacons sont moulés à partir de résine de PPCO de haute pureté, non cytotoxique, apyrogène et à faible teneur en métal et présentent un fond conique. Les flacons à jupe peuvent être centrifugés à 13,000 x g.
Caractéristiques :- Les flacons et bouchons (listés séparément) sont testés ensemble à une pression de 7.5 psig pour le transport aérien.
- Conformes aux normes USP classe VI ; Exempts de RNase / DNase
- Composants fournis stériles (irradiation électronique) et prêts à remplir
- Stériles avec un SAL de 10-6
- Bouchons de couleur emballés séparément
- Étanches† lorsqu’ils sont utilisés avec des bouchons Nalgene
Informations de commande :
Les flacons sont conditionnés en vrac sans bouchons, 500 par sachet intérieur, 1000 par boîte. Commandez les bouchons stérilisés par irradiation électronique séparément (n° de catalogue 342830).
Garantie : 90 jours
Spécification
Tubes de micro-conditionnement | |
Naturel | |
PPCO | |
1000 | |
À jupe, avec intérieur conique | |
Bouchon à vis (non inclus) | |
500 sachets, 1 000 boîtes | |
Flacon |
8 mm | |
13 mm | |
Pré-stérilisés | |
500 | |
Copolymère de polypropylène | |
49 mm | |
ISO 13485:2016 | |
11 mm |
Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : Toute restriction applicable à l’acheteur et relative à l’utilisation du ou des produit(s) uniquement à des fins de recherche interne ne s’applique pas au(x) produit(s) présent(s) sur les pages Web associées à la présente déclaration. Le terme étanche qualifie les produits Thermo Scientific Nalgene correspondant aux critères suivants : a) Les bouteilles / flacons / entonnoirs dotés de bouchons d’une dimension inférieure à 100 mm qui, une fois remplis d’eau et renversés, peuvent supporter une pression d’air de 2 psig pendant deux minutes sans présenter de fuites. b) Les bouteilles / flacons / entonnoirs dotés de bouchons d’une dimension supérieure à 100 mm qui, une fois remplis d’eau et renversés pendant 15 minutes, ne présentent pas de fuites. Remarque : reproduire ces tests avec d’autres liquides peut entraîner des résultats différents. Pour un usage en toute sécurité, il est conseillé aux clients de tester les flacons et les bouchons Thermo Scientific Nalgene dans les conditions d’utilisation prévues pour leurs applications. Les contenants Thermo Scientific Nalgene sont étanches à température et pression ambiantes lorsqu’ils sont associés aux bouchons Nalgene.