Learn More
Thermo Scientific™ Bouchons à profil bas en PPCO Nalgene™ pour flacons de micro-conditionnement : stériles, conditionnés en vrac
Identifiez rapidement les échantillons avec les bouchons à profil bas en PPCO pour flacons de micro-conditionnement Thermo Scientific™ Nalgene™, disponibles en différentes couleurs.
Marque: Thermo Scientific™ 342821-0118
Description
Identifiez rapidement les échantillons à l’aide des bouchons à profil bas en PPCO Thermo Scientific™ Nalgene™ pour flacons de micro-emballage, proposés dans une variété de couleurs. Ces bouchons étanches sont moulés dans une résine copolymère de polypropylène (PPCO) de haute pureté, contenant peu de métal, parfaite pour les réactifs de PCR. Les bouchons sont stériles et prêts à l’emploi.
Caractéristiques :
Bouchons en PPCO :
- Stérile à 10-6 SAL
- Sans Rnase ni DNase
- Non cytotoxiques et apyrogènes
- Étanches† lorsqu’ils sont utilisés avec des flacons de microconditionnement Nalgene
Informations de commande :
Les bouchons de flacons de micro-conditionnement Nalgene sont conditionnés en vrac sans flacon, 500 par sachet interne, 1 000 par boîte. Les tubes stériles doivent être commandés séparément N° 342800, 342805).
Spécification
Bouchons à profil bas pour flacons de micro-conditionnement | |
11 mm | |
Stérile | |
500 | |
Copolymère de polypropylène | |
ISO 13485:2016 | |
11 mm |
Violet | |
Copolymère de PP | |
1000 | |
Nalgene | |
500 sachets, 1 000 boîtes | |
Bouchon |
Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration. Le terme étanche qualifie les produits Thermo Scientific Nalgene correspondant aux critères suivants : a) Les bouteilles / flacons / entonnoirs dotés de bouchons d’une dimension inférieure à 100 mm qui, une fois remplis d’eau et renversés, peuvent supporter une pression d’air de 2 psig pendant deux minutes sans présenter de fuites. b) Les bouteilles / flacons / entonnoirs dotés de bouchons d’une dimension supérieure à 100 mm qui, une fois remplis d’eau et renversés pendant 15 minutes, ne présentent pas de fuites. Remarque : reproduire ces tests avec d’autres liquides peut entraîner des résultats différents. Pour un usage en toute sécurité, il est conseillé aux clients de tester les flacons et les bouchons Thermo Scientific Nalgene dans les conditions d’utilisation prévues pour leurs applications. Les contenants Thermo Scientific Nalgene sont étanches à température et pression ambiantes lorsqu’ils sont associés aux bouchons Nalgene.