Learn More
Thermo Scientific™ Flacon distributeur en PPCO Nalgene™ avec bouchon : Autoclavables Code produit.: 10507131
En stock
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
Thermo Scientific™ Flacon distributeur en PPCO Nalgene™ avec bouchon : Autoclavables
GREENER_CHOICE
Code produit. 10507131
250 ml
Click to view available options
Capacité (métrique):
125 ml
250 ml
Code produit. 10507131
Marque: Thermo Scientific™ DS24200250
En stock
Distribuez des solutions stériles avec ces flacons de distribution PPCO qui sont dotés d’un bouchon à bec verseur intégré qui s’enclenche en toute sécurité et ne s’arrête pas ou ne fuient pas lorsque le flacon fermé est pressé.
Distribuez des solutions stériles avec les flacons de distribution en PPCO Thermo Scientific™ Nalgene™ avec bouchon. Ces flacons en copolymère de polypropylène facilitent l’observation des échantillons liquides et sont autoclavables. Un capuchon imperdable à clipser attaché au flacon permet de fermer l’embout de distribution.
  • Flux fin et régulier lorsqu’il est compressé pour une distribution fiable
  • Elles sont autoclavables lorsqu’elles sont pleines et que les becs sont découverts
  • Le bec verseur captif en polypropylène bleu ne se perd pas
  • Étanches†
Avantages Greener Choice
  • Les avantages environnementaux comprennent:
    • Énergie renouvelable
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Capacité 8 oz, 250 ml
Capacité (métrique) 250 ml
Capacité (impériale) 8 oz
Couleur Corps transparent ; Bouchon bleu
Matériau PPCO
Nbre par carton 6
Nb par paquet 6
Stérilité Stérile
Couleur de bouchon Bleu
Certifications/Conformité USP classe VI ; FDA - 21 CFR
Closure Included Oui
Autoclavable Autoclavable
Graduated Non
Bouche Étroit
Forme Rond
Hauteur (métrique) 122 mm
Type de produit Flacon distributeur
Hauteur (impériale) 4,8 in
Matériau du bouchon Polypropylène
Diamètre (métrique) 61 mm
Type de bouchon Bouchon à bec verseur
Distribution par le bouchon Oui
Afficher plus Afficher moins
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lot1371269 Type de certificatCertificat de conformité Date08/10/2022 Catalog NumberDS2420-0250
Numéro de lot1275124 Type de certificatCertificat de conformité Date25/01/2020 Catalog NumberDS2420-0250
Numéro de lot1261831 Type de certificatCertificat de conformité Date04/10/2019 Catalog NumberDS2420-0250
Numéro de lot1102313 Type de certificatCertificat de conformité Date19/07/2017 Catalog NumberDS2420-0250
Numéro de lot1138135 Type de certificatCertificat de conformité Date19/07/2017 Catalog NumberDS2420-0250
Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration. † Le terme étanche qualifie les produits Thermo Scientific Nalgene correspondant aux critères suivants : a) Les bouteilles/flacons/entonnoirs dotés de bouchons d’une dimension inférieure à 100 mm qui, une fois remplis d’eau et renversés, peuvent supporter une pression d’air de 2 psig pendant 2 minutes sans présenter de fuites. b) Les bouteilles/flacons/entonnoirs dotés de bouchons d’une dimension supérieure à 100 mm qui, une fois remplis d’eau et renversés pendant 15 minutes, ne présentent pas de fuites. Remarque : reproduire ces tests avec d’autres liquides peut entraîner des résultats différents. Pour un usage en toute sécurité, il est conseillé aux clients de tester les flacons et les bouchons Thermo Scientific Nalgene dans les conditions d’utilisation prévues pour leurs applications. Les contenants Thermo Scientific Nalgene sont étanches à température et pression ambiantes lorsqu’ils sont associés aux bouchons Nalgene.
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Thermo Scientific™ Flacon distributeur en PPCO Nalgene™ avec bouchon : Autoclavables >