Learn More
Thermo Scientific™ Tubes à centrifuger Nalgene™ en PPCO à fond conique
GREENER_CHOICE
Code produit. 10602682
Click to view available options
Capacité (métrique):
15 ml
50 ml
Longueur (métrique):
118,6 mm
133,1 mm
Diamètre (métrique):
16,8 mm
28,7 mm
Conditionnement:
10 pièces
Code produit. 10602682
Marque: Thermo Scientific™ 31030050
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Simplifiez les mesures grâce à ces tubes à centrifuger à fond conique en PPCO dotés de graduations moulées. Le PPCO transparent assure une excellente résistance aux produits chimiques.
Simplifiez les mesures grâce aux tubes à centrifuger à fond conique en PPCO Thermo Scientific™ Nalgene™ dotés de graduations intégrées. Le copolymère de polypropylène (PPCO) translucide possède une excellente résistance aux produits chimiques.
Caractéristiques :
  • Copolymère de polypropylène (PPCO) translucide compatible avec une large gamme de réactifs de laboratoire
  • Conçus pour la centrifugation à basse vitesse jusqu’à 6 000 × g dans des centrifugeuses réfrigérées ou non réfrigérées (les tubes doivent être remplis au moins à 80 % pour des performances optimales)
  • Fonds coniques concentrant les précipités dans une zone réduite pour faciliter l’isolement et la récupération
  • Graduations intégrées persistant pendant toute la durée de vie du tube
  • Durent plus longtemps que les tubes en polycarbonate dans des conditions d’autoclavage répété
  • Tubes autoclavables et gradués
Informations de commande :
Fournis sans bouchon ; bouchons à ajustement par friction disponibles. Pour des tubes de 15 ml, choisissez la référence DS3111-00017 ; pour des tubes de 50 ml, utilisez la référence DS3111-0029.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Capacité (métrique) 50 ml
Matériau Copolymère de polypropylène
Nbre par carton 100
Nb par paquet 10
Stérilité Non stérile
Autoclavable Autoclavable
Forme Conique
Longueur (métrique) 133,1 mm
Forme du fond Conique
Writing Area Non
Diamètre (métrique) 28,7 mm
Graduations Moulé
Type de produit Tube à centrifuger
FCR max. 6,000 ×g
Afficher plus Afficher moins
Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration.