Learn More
Thermo Scientific™ Flacons à centrifuger en PPCO Nalgene™
Réalisez vos applications biopharmaceutiques d’échantillonnage ou de transfert aseptique de liquides avec la bride Tri-Clover des flacons à centrifuger en PPCO Thermo Scientific™ Nalgene™.
Marque: Thermo Scientific™ 3120-1000
65.73 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "23291" pour bénéficier de cette offre.
Code nomenclature Nacres: NB.43
Informations supplémentaires : Poids : 0.45000kg
Description
Réalisez vos applications biopharmaceutiques d’échantillonnage ou de transfert aseptique de liquides avec la bride Tri-Clover Thermo Scientific™ Nalgene™. Bouteilles centrifugeuses PPCO, moulées en polypropylène copolymère transparent. Parfaits pour le traitement de grands volumes de récolte de cellules, de culottage et de purification de protéines, ces flacons translucides sont autoclavables et offrent une résistance mécanique excellente.
- Pour une centrifugation d’échantillons biologiques et chimiques à vitesse basse à modérée
- Bouchons hermétiques en polypropylène disponibles pour les modèles de 250 ml (DS3131-0038) et 1 000 ml (DS3132-0063) pour une meilleure étanchéité† à des vitesses et des volumes pleins supérieurs
Spécification
1 000 ml | |
Translucide | |
16 | |
1 000 ml | |
Non | |
Rond | |
Flacon à centrifuger | |
97.5 mm | |
Non |
33,81 oz. | |
Copolymère de polypropylène (PPCO) | |
4 | |
Autoclavables | |
7,100 x g | |
174,2 mm | |
Polypropylène (PP) | |
Bouchon à vis |
Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration. Le terme étanche qualifie les produits Thermo Scientific Nalgene correspondant aux critères suivants : a) Les bouteilles/flacons/entonnoirs dotés de bouchons d’une dimension inférieure à 100 mm qui, une fois remplis d’eau et renversés, peuvent supporter une pression d’air de 2 psig pendant 2 minutes sans présenter de fuites. b) Les bouteilles/flacons/entonnoirs dotés de bouchons d’une dimension supérieure à 100 mm qui, une fois remplis d’eau et renversés pendant 15 minutes, ne présentent pas de fuites. Remarque : reproduire ces tests avec d’autres liquides peut entraîner des résultats différents. Pour un usage en toute sécurité, il est conseillé aux clients de tester les flacons et les bouchons Thermo Scientific Nalgene dans les conditions d’utilisation prévues pour leurs applications. Les contenants Thermo Scientific Nalgene sont étanches à température et pression ambiantes lorsqu’ils sont associés aux bouchons Nalgene.