Learn More
Thermo Scientific™ Flacons à centrifuger en PPCO Nalgene™ avec bouchon hermétique
Centrifugez vos échantillons biologiques et chimiques de grands volumes à vitesse faible à modérée grâce à ces flacons à centrifuger en PPCO dotés d’un bouchon étanche.
142.00€ - 202.00€
Spécification
Couleur | Translucide |
---|---|
Matériau | Copolymère de polypropylène (PPCO) |
Nb par paquet | 4 |
Closure Included | Oui |
Autoclavable | Autoclavable |
Code produit | Marque | Capacité nominale | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Capacité nominale | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
10430613
![]() |
Thermo Scientific™
3141-0250 |
250 ml |
142.00€
4 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible ![]() |
|||||
10587951
![]() |
Thermo Scientific™
3141-0500 |
450 ml |
202.00€
4 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible ![]() |
|||||
Description
Centrifugez vos échantillons biologiques et chimiques de grands volumes, de vitesse faible à modérée, grâce aux flacons à centrifuger en PPCO Thermo Scientific™ Nalgene™ dotés d’un bouchon étanche, qui garantit ainsi une étanchéité† à des vitesses maximales ou en cas de centrifugation de matières dangereuses. Moulés dans un copolymère de polypropylène rigide et robuste, ces flacons translucides sont conçus pour les applications de pelletisation, telles que la récolte de cultures cellulaires et la biochimie des protéines, y compris les précipitations de sulfate d’ammonium. De plus, ces flacons en PPCO sont autoclavables et offrent une excellente résistance mécanique.
Caractéristiques :- Pour une centrifugation d’échantillons biologiques et chimiques à vitesse basse à modérée
- Ces flacons sont dotés d’un bouchon hermétique en polypropylène avec joint d’étanchéité en silicone pour une meilleure étanchéité† à des vitesses maximales ou en cas de centrifugation de matières dangereuses
- Pour une performance optimale, les flacons doivent être remplis à 80 % de leur capacité totale
Requiert :
Lors de la centrifugation d’un flacon de 250 ml dans un rotor Sorvall GSA, l’utilisation de l’adaptateur pour flacon à centrifuger Nalgene (DS3125-0250) est nécessaire.
Spécification
Translucide | |
4 | |
Autoclavable | |
Rond | |
Polypropylène (PP) | |
Non |
Copolymère de polypropylène (PPCO) | |
Oui | |
Non | |
Flacon à centrifuger | |
Assemblage de bouchon hermétique avec joint en silicone |
Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration.