Learn More
Thermo Scientific™ Flacons de micro-conditionnement ambrés en PPCO Nalgene™ : stériles, conditionnés en vrac
Protégez les réactifs photosensibles avec les flacons de micro-conditionnement ambrés en PPCO Thermo Scientific™ Nalgene™.
151.00€ - 238.00€
Spécification
Description | Tubes de micro-conditionnement |
---|---|
Diamètre (métrique) interne | 8 mm |
Couleur | Ambré |
Diamètre (métrique) externe | 13 mm |
Matériau | PPCO |
Code produit | Marque | Volume (métrique) | Taille du bouchon | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Volume (métrique) | Taille du bouchon | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10797273
|
Thermo Scientific™
342805-0005 |
0.5 ml | 11 mm |
238.00€
1000 pièces |
Expédition estimée: 10-02-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10602254
|
Thermo Scientific™
342805-0020 |
2 ml | 11 mm |
151.00€
1000 pièces |
Expédition estimée: 06-03-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
Description
Protégez les réactifs photosensibles avec les flacons de micro-conditionnement ambrés en PPCO Thermo Scientific™ Nalgene™. Ces flacons non cytotoxiques et apyrogènes sont moulés à partir de résine de PPCO stérile haute pureté, à faible teneur en métal, et sont prêts à l’emploi. Les flacons sont à jupe et disposent d’un fond conique, permettant le recouvrement de l’ensemble du contenu.
Caractéristiques :- Les flacons et bouchons (listés séparément) sont testés ensemble à une pression de 7.5 psig pour le transport aérien.
- Conformes aux normes USP classe VI ; apyrogènes
- Peuvent être centrifugés à 13,000 xg
- Composants fournis stériles et prêts à remplir
- Bouchons de couleur emballés séparément
- Stériles avec un SAL de 10-6
- Exempts de RNase / DNase
- Étanches† lorsqu’ils sont utilisés avec des bouchons Nalgene
Informations de commande :
Les flacons de micro-conditionnement sont conditionnés en vrac sans bouchons, 500 par sachet intérieur, 1,000 par boîte. Commandez les bouchons stériles séparément (n° de catalogue 342821 et 342825).
Garantie : 90 jours
Spécification
Tubes de micro-conditionnement | |
Ambré | |
PPCO | |
1000 | |
Flacon à jupe à fond conique | |
Bouchon à vis (non inclus) | |
500 sachets, 1 000 boîtes | |
Flacon |
8 mm | |
13 mm | |
Stérile | |
500 | |
Copolymère de polypropylène | |
49 mm | |
ISO 13485:2016 | |
11 mm |
Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : Toute restriction applicable à l’acheteur et relative à l’utilisation du ou des produit(s) uniquement à des fins de recherche interne ne s’applique pas au(x) produit(s) présent(s) sur les pages Web associées à la présente déclaration. Le terme étanche qualifie les produits Thermo Scientific Nalgene correspondant aux critères suivants : a) Les bouteilles / flacons / entonnoirs dotés de bouchons d’une dimension inférieure à 100 mm qui, une fois remplis d’eau et renversés, peuvent supporter une pression d’air de 2 psig pendant deux minutes sans présenter de fuites. b) Les bouteilles / flacons / entonnoirs dotés de bouchons d’une dimension supérieure à 100 mm qui, une fois remplis d’eau et renversés pendant 15 minutes, ne présentent pas de fuites. Remarque : reproduire ces tests avec d’autres liquides peut entraîner des résultats différents. Pour un usage en toute sécurité, il est conseillé aux clients de tester les flacons et les bouchons Thermo Scientific Nalgene dans les conditions d’utilisation prévues pour leurs applications. Les contenants Thermo Scientific Nalgene sont étanches à température et pression ambiantes lorsqu’ils sont associés aux bouchons Nalgene.