Learn More
Thermo Scientific™ Flacons à vide en polypropylène Nalgene™
GREENER_CHOICE
Remplacez les flacons en verre par ce flacon, moulé dans une seule pièce pour un vide total et dotés d’une entrée de tubulure inclinée pour éviter tout basculement.
Marque:  Thermo Scientific™ DS4101-2000
75.79 EUR valable jusqu'au 2025-04-30
Utilisez le code promo "24107" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 10234401
  • 96.85€ / 1 pièce
Expédition estimée: 05-05-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Remplacez les flacons en verre par les flacons à vide en polypropylène Thermo Scientific™ Nalgene™ moulés en monobloc pour permettre le vide intégral et dont l’entrée de tubulure oblique prévient tout basculement. Flacon à vide incassables et autoclavable supportant une pression de vide de 30 Hg
  • Entrée de tubulure à 45° pour prévenir le renversement de l’unité lorsque la tubulure est raccordée
  • Adaptateur à barbelure pour tubulures d’un diamètre interne compris entre 1/4 et 3/8 po (tubulures vendues séparément)
  • Zone d’écriture ovale pour l’identification aisée du flacon
  • Goulot compatible avec les tailles de bouchons standard (bouchons non inclus)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
57,4 oz
1700 ml
1
Autoclavable
Flacon à vide, en polypropylène, 1700 ml
Polypropylène (PP)
1
Bouchon n° 10
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lot1408546 Type de certificatCertificat de conformité Date02/08/2024 Catalog NumberDS4101-2000
Numéro de lot1404132 Type de certificatCertificat de conformité Date04/04/2024 Catalog NumberDS4101-2000
Numéro de lot1394992 Type de certificatCertificat de conformité Date31/10/2023 Catalog NumberDS4101-2000
Numéro de lot1383403 Type de certificatCertificat de conformité Date25/04/2023 Catalog NumberDS4101-2000
Numéro de lot1366937 Type de certificatCertificat de conformité Date09/11/2022 Catalog NumberDS4101-2000
Nom du produit
Thermo Scientific™ Flacons à vide en polypropylène Nalgene™ > Flacon à vide, en polypropylène, 1700 ml
Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration.