Learn More
Thermo Scientific™ Tige d’agitation en polypropylène Nalgene™
Click to view available options
Longueur (métrique):
248 mm
Conditionnement:
72 pièces
Description
Les tiges d’agitateur Thermo Scientific™ Nalgene associent les fonctions d’une tige d’agitateur et d’un contrôleur en caoutchouc et sont dotées d’une spatule plate à une extrémité et d’une spatule triangulaire à l’autre.
Chimiquement compatible avec une large gamme de réactifs de laboratoire.
- Palette plate, 5/8 x 5/8 po (1,6 x 1,6 cm) à une extrémité ; palette triangulaire à l’autre extrémité
- La longueur totale est de 9,75 po (24,8 cm), ce qui en fait une longueur pratique et conventionnelle pour une grande variété d’utilisations en laboratoire
- Utilisable sur une plage de températures allant de 0°C à +135°C, ce qui la rend adaptée à une utilisation dans des applications chauffées
Spécification
Spécification
| Autoclavable | Autoclavables |
| Couleur | Blanc |
| Description | Tige d’agitation avec palette plate et extrémités triangulaires à palettes |
| Longueur (impériale) | 9¾ po |
| Longueur (métrique) | 248 mm |
| Matériau | PP |
| Type | Tige d’agitation |