Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ Polypropylene, Replacement Coupling Inserts, straight-through coupling, 1/4 inch
Description
Optez pour une installation plus rapide grâce aux inserts de couplage de rechange en polypropylène Thermo Scientific™ Nalgene™ pour bouchons de remplissage / ventilation rapide, qui permettent la connexion et la déconnexion d’une seule main lorsqu’ils sont appliqués aux corps de couplage de contact. Inserts de couplage mâles, cannelés, à déconnexion rapide et de rechange pour une utilisation avec les bouchons de remplissage / ventilation rapide Nalgene.
- Pour une utilisation avec les bouchons de remplissage / ventilation rapide Nalgene
- Favorise une réduction des points de fuite et des assemblages courts
Spécification
Spécification
| Description | Insert de couplage droit |
| Diamètre (impériale) Tube interne | 1/4 po |
| Diamètre (métrique) Tube interne | 6,35 mm |
| À utiliser avec (équipement) | Bouchons de ventilation / de remplissage rapide Nalgene |
| Matériau | PP |
| Nbre par carton | 6/Cs. |
| Nb par paquet | 6 Pk. |
| Type de produit | Insert |
Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration.