Learn More
Thermo Scientific™ Bonbonnes rectangulaires en PPCO autoclavables Nalgene™ avec robinet
Utilisez le code promo "23291" pour bénéficier de cette offre.
Description
Stockez et distribuez des milieux, solutions et de l’eau stérile avec les bonbonnes rectangulaires en PPCO autoclavables Thermo Scientific™ Nalgene™ avec robinet. Ces bonbonnes peu encombrantes sont dotées d’une grande ouverture pour le remplissage et le nettoyage, d’un robinet facilitant la distribution et d’une solide poignée en acier inoxydable. Fabriquées uniquement avec des matériaux plastiques de qualité de laboratoire pour des substances faiblement lixiviables et extractibles.
- Avec robinet en polypropylène et bouchon à visser ; Joint en TPE
- Ouverture à col large pour faciliter le remplissage, le transfert et le nettoyage des bonbonnes
- Graduations moulées par incréments de 1 gal et 5 L pour une distribution facilitée
- Poignée en acier inoxydable facilitant le transport des récipients
- Le bossage de robinet moulé confère robustesse et résistance aux fuites
- Autoclavables / Graduées / Étanches†
Inclut :
Bouchon à vis en polypropylène † Le terme “étanche” s’applique aux produits Thermo Scientific Nalgene répondant aux critères suivants : a) systèmes de fermeture pour bouteilles / flacons / entonnoirs dotés de bouchons d’une dimension inférieure à 100 mm qui, une fois remplis d’eau et renversés, peuvent supporter une pression d’air de 2 psig pendant 2 minutes sans présenter de fuites ; b) systèmes de fermeture pour bouteilles / flacons / entonnoirs d’une dimension supérieure à 100 mm qui, une fois remplis d’eau et renversés pendant deux 15 minutes, ne présentent pas de fuites. Remarque : reproduire ces tests avec d’autres liquides peut entraîner des résultats différents. Pour un usage en toute sécurité, il est conseillé aux clients de tester les flacons et les bouchons Thermo Scientific Nalgene dans les conditions d’utilisation prévues pour leurs applications. Les contenants Thermo Scientific Nalgene sont étanches à température et pression ambiantes lorsqu’ils sont associés aux bouchons Nalgene.
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Spécification
Autoclavable | Oui |
Capacité (impériale) | 5,3 gal |
Capacité (métrique) | 20 l |
Matériau du bouchon | Polypropylène |
Taille du bouchon | 100 mm |
Couleur | Blanc (opaque) |
Description | Bonbonne rectangulaire autoclavable avec robinet en PP 20 L |
Diamètre (métrique) intérieur de col | 86 mm |
Dimensions (L x l x H) | 12,5 x 8,62 x 15 po (318 x 219 x 381 mm) |
À utiliser avec (application) | Stockez et distribuez milieux, solutions et eau stérile |
Afficher plus |