Learn More
Thermo Scientific™ Bonbonnes rectangulaires en PPCO autoclavables Nalgene™ avec robinet Code produit.: 10028090
Ajouter au panier
Thermo Scientific™ Bonbonnes rectangulaires en PPCO autoclavables Nalgene™ avec robinet
GREENER_CHOICE
Code produit. 10028090
9 l
Click to view available options
Capacité (métrique):
9 l
20 l
Code produit. 10028090
Marque: Thermo Scientific™ 23210020
Edge
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Stockez et distribuez milieux, solutions et eau stérile. Conception compacte caractérisée par une grande ouverture pour le remplissage et le nettoyage, et par un robinet pour une distribution facilitée.
Stockez et distribuez des milieux, solutions et de l’eau stérile avec les bonbonnes rectangulaires en PPCO autoclavables Thermo Scientific™ Nalgene™ avec robinet. Ces bonbonnes peu encombrantes sont dotées d’une grande ouverture pour le remplissage et le nettoyage, d’un robinet facilitant la distribution et d’une solide poignée en acier inoxydable. Fabriquées uniquement avec des matériaux plastiques de qualité de laboratoire pour des substances faiblement lixiviables et extractibles.
  • Avec robinet en polypropylène et bouchon à visser ; Joint en TPE
  • Ouverture à col large pour faciliter le remplissage, le transfert et le nettoyage des bonbonnes
  • Graduations moulées par incréments de 1 gal et 5 L pour une distribution facilitée
  • Poignée en acier inoxydable facilitant le transport des récipients
  • Le bossage de robinet moulé confère robustesse et résistance aux fuites
  • Autoclavables / Graduées / Étanches†
Inclut :
Bouchon à vis en polypropylène † Le terme “étanche” s’applique aux produits Thermo Scientific Nalgene répondant aux critères suivants : a) systèmes de fermeture pour bouteilles / flacons / entonnoirs dotés de bouchons d’une dimension inférieure à 100 mm qui, une fois remplis d’eau et renversés, peuvent supporter une pression d’air de 2 psig pendant 2 minutes sans présenter de fuites ; b) systèmes de fermeture pour bouteilles / flacons / entonnoirs d’une dimension supérieure à 100 mm qui, une fois remplis d’eau et renversés pendant deux 15 minutes, ne présentent pas de fuites. Remarque : reproduire ces tests avec d’autres liquides peut entraîner des résultats différents. Pour un usage en toute sécurité, il est conseillé aux clients de tester les flacons et les bouchons Thermo Scientific Nalgene dans les conditions d’utilisation prévues pour leurs applications. Les contenants Thermo Scientific Nalgene sont étanches à température et pression ambiantes lorsqu’ils sont associés aux bouchons Nalgene.
Avantages Greener Choice
  • Les avantages environnementaux comprennent:
    • Énergie renouvelable
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Autoclavable Autoclavable
Capacité (impériale) 2.4 gal .
Capacité (métrique) 9 l
Matériau du bouchon Polypropylène
Taille du bouchon 100 mm
Couleur Blanc (opaque)
Description Bonbonne Carboy rectangulaire autoclavable avec robinet
Diamètre (métrique) intérieur de col 86 mm
Dimensions (L x l x H) 216 x 146 x 356 mm (8.5 x 5.75 x 14 in)
À utiliser avec (application) Stockez et distribuez milieux, solutions et eau stérile
Hauteur (impériale) 14 in
Hauteur (métrique) 356 mm
Hauteur (métrique) avec bouchon 361 mm
Comprend Bossage de robinet moulé
Longueur (impériale) 8,5 in
Longueur (métrique) 216 mm
Matériau Copolymère de polypropylène
Nbre par carton 6/Cs.
Nb par paquet 1 Ea.
Type de produit Bonbonne avec robinet
Largeur (impériale) 5,75 in
Largeur (métrique) 146 mm
Afficher plus Afficher moins
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lot1416628 Type de certificatCertificat de conformité Date05/11/2024 Catalog Number2321-0020
Numéro de lot1414909 Type de certificatCertificat de conformité Date10/10/2024 Catalog Number2321-0020
Numéro de lot1403701 Type de certificatCertificat de conformité Date26/03/2024 Catalog Number2321-0020
Numéro de lot1401270 Type de certificatCertificat de conformité Date20/02/2024 Catalog Number2321-0020
Numéro de lot1400064 Type de certificatCertificat de conformité Date31/01/2024 Catalog Number2321-0020
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Thermo Scientific™ Bonbonnes rectangulaires en PPCO autoclavables Nalgene™ avec robinet >