Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ Polypropylene, Rectangular Carboy with Closure
Description
Les bonbonnes rectangulaires Thermo Scientific™ Nalgene se distinguent par une conception compacte pour le stockage et la distribution de milieux, de solutions et d'eau stérile.
Ces bonbonnes sont dotées d’une ouverture large facilitant le remplissage et le nettoyage. Poignée solide en acier inoxydable.
- Ouverture à col large pour faciliter le remplissage, le transfert et le nettoyage des bonbonnes
- Graduations moulées par incréments de 1 gal et 5 L pour une distribution facilitée
- Poignée en acier inoxydable facilitant le transport des récipients
- Autoclavable, graduée et étanche†
Inclut :
- Bouchon à vis en PP
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Spécification
Autoclavable | Oui |
Capacité (impériale) | 5 gal . |
Capacité (métrique) | 20 l |
Matériau du bouchon | PP |
Taille du bouchon | 100-415 mm |
Couleur | Blanc |
Description | Bonbonnes rectangulaires autoclavables |
Dimensions (L x l x H) | 13 x 9 x 16 in. (320 x 229 x 399 mm) |
À utiliser avec (application) | Stockez des solutions et manipulez de grands volumes de poudres et d’autres échantillons solides, Media/Buffer Storage, Storage, Transportation |
Matériau | PP |
Afficher plus |
† The term leakproof applies to Thermo Scientific Nalgene products that meet the following criteria: a) Bottle/flask/funnel closure systems with closures smaller than 100 mm, after they are filled with water, inverted, withstand air pressure of 2 psig for 2 minutes, and no water escapes. b) Bottle/funnel/flask closure systems of larger than 100 mm after they are filled with water, inverted for 15 minutes, and no water escapes. Note: these tests, using other liquids, may not yield the same results. To ensure safe usage, customers are advised to test Thermo Scientific Nalgene bottles and closures under conditions of their planned applications. Thermo Scientific Nalgene products are leakproof at ambient temperature and pressure when used with their Nalgene closures.