Learn More
Thermo Scientific™ Bec verseur Nalgene™
Description
Le bec verseur Thermo Scientific Nalgene est fabriqué en polypropylène.
Nos produits sont plus légers que le verre. Ils évitent fuites, bris et contamination. Nous sommes fiers de proposer une alternative à votre laboratoire, sans compromettre la précision.
- Convient à tous les flacons Nalgene à col de 38 à 430 mm
- Les avantages environnementaux comprennent:
- Énergie renouvelable
Spécification
Spécification
Couleur | Naturel, translucide |
Description | bec verseur |
Matériau | polypropylène |
Nbre par carton | 6 |
Nb par paquet | 6 |
Matériau de revêtement | Polyethylene |
Type de produit | Bec verseur |
À utiliser avec (équipement) | Flacons Nalgene à col de 38-430 mm |
Certificats
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
Numéro de lot | Type de certificat | Date | Catalog Number |
---|---|---|---|
7450041010 | Certificat de conformité | 07/03/2025 | DS2176-0384 |
7444145010 | Certificat de conformité | 22/01/2025 | DS2176-0384 |
7440210010 | Certificat de conformité | 20/01/2025 | DS2176-0384 |
7358265010 | Certificat de conformité | 19/06/2021 | DS2176-0384 |
7190868010-COC | Certificat de conformité | 13/04/2017 | DS2176-0384 |
Période de garantie limitée : Conformément à toutes les exigences et exclusions de la garantie définies dans nos modalités et conditions de vente, ce produit est garanti pendant un délai de quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date à laquelle nous expédions le produit.