Learn More
Thermo Scientific™ Bouchon pour transfert de liquide Nalgene™ ; PP blanc
Description
Le bouchon pour transfert de liquide Thermo Scientific™ Nalgene a une fermeture de 70 mm adaptée aux bocaux Mason Nalgene (réf. 2115) pour le transfert de liquide en laboratoire ou sur le terrain.
Peut également être utilisé avec les bocaux à paroi droite Nalgene de 125 et 500 ml (réf. 2116, 2117, 2118, 2119). Conteneurs vendus séparément. S'utilise pour le siphonnage, l'évacuation, la purge des fluides, la collecte d'échantillons ou le transfert de réactifs. Deux ports de ventilation sont moulés dans le haut du bouchon (ports mâles seulement externes ; pas de connexion pour les tubulures plongeantes internes), permet le raccord à une pompe à vide ou à compression avec une tubulure flexible de D.I. 0,25in.' I.D. (tubulure vendue séparément).
- Bouchon de 70 mm adapté aux bocaux Mason ou à paroi droite de 125 et 250 mL Nalgene pour un ajustement parfait
- S'utilise pour un large éventail de transferts de liquides et notamment pour le siphonnage, l'évacuation, la purge de liquides, la collecte d'échantillons ou le transfert de réactifs.
- Les embouts des ports externes sont moulés dans le bouchon pour une plus longue durée de vie
- Les embouts des ports acceptent des tubulures flexibles de 0,25in., vendues séparément
- Limite de vide : 5 in. (127 mm) Hg ; Limite de pression : 2 psig (0,137 bar)
- Autoclavable
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Spécification
Couleur | blanc |
Description | 6/cs . |
Matériau | Polypropylène |
Nbre par carton | 6 |
Nb par paquet | 6 |
Finition de col | 70mm |
Closure Included | Oui |
Autoclavable | Autoclavables |
Type de produit | Bouchon |
À utiliser avec (équipement) | Bocaux Nalgene Mason ou et bocaux droits de 125 et 250 ml |
Show More |
Période de garantie limitée : Conformément à toutes les exigences et exclusions de la garantie définies dans nos modalités et conditions de vente, ce produit est garanti pendant un délai de quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date à laquelle nous expédions le produit.