Learn More
Thermo Scientific™ Portoirs à piques pour tubes à essai Nalgene™ ; Polypropylène chargé
GREENER_CHOICE
Code produit. 10763481
Click to view available options
Couleur:
Blanc
Bleu
À utiliser avec (équipement):
Tubes 10-13 mm
Tubes 14-17 mm
Conditionnement:
2 pièces
Code produit. 10763481
Marque: Thermo Scientific™ 59770313
Il en reste null
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Les portoirs à piques pour tubes à essai en polypropylène Thermo Scientific™ Nalgene sont idéals pour maintenir en place les tubes d'échantillonnage, de réaction et à essai.
Les portoirs à piques pour tubes à essai en polypropylène Thermo Scientific™ Nalgene sont idéals pour maintenir en place les tubes d'échantillonnage, de réaction et à essai.
Permettent de faire sécher les plaques en verre utilisées pour l'électrophorèse et les plaques de chromatographie. Ne flottent pas dans les bains-marie. Résistants aux produits chimiques et autoclavables.
  • Constitué d’un ensemble de chevilles espacées pour maintenir des tubes à essai de diamètre donné tout en permettant de voir le contenu des tubes.
  • Les chevilles permettent également de maintenir les tubes en position inversée pour le séchage.
  • Lorsqu’ils sont inversés, les nervures maintiennent les tubes à l’extérieur de la base pour permettre l’évacuation à travers les trous et minimiser la collecte de contaminants en suspension dans les tubes
  • Convient au séchage des plaques de verre utilisées en électrophorèse, ainsi que des plaques de chromatographie.
  • Densité relative plus élevée que l’eau leur permettant de rester immergés dans le bain-marie — et de ne pas flotter
  • Autoclavables
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de produit Portoir à piques pour tubes à essai
Description Racks avec tiges de support pour tubes à essai
Array 8 x 12
Autoclavable Autoclavable
Couleur Bleu
Capacité Tubes de 10 à 13 mm
Matériau Polypropylène
Positions 96
Forme Rectangle
À utiliser avec (équipement) Tubes 10-13 mm
Nbre par carton 8
Nb par paquet 2
Dimensions (L x l x H) 17.9 x 12.7 x 6.4 cm (7 x 5 x 2.5 in)
Longueur (métrique) 17.9 cm
Longueur (impériale) 7 po
Largeur (métrique) 12.7 cm
Largeur (impériale) 5 po
Hauteur (métrique) 6.4 cm
Hauteur (impériale) 2,5 in
Diamètre (métrique) de l’ouverture 13 mm
Diamètre (métrique) interne 13 mm
Afficher plus Afficher moins
Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne :
toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration.