Learn More
Thermo Scientific™ Portoirs à piques pour tubes à essai Nalgene™ ; Polypropylène chargé
GREENER_CHOICE
Les portoirs à piques pour tubes à essai en polypropylène Thermo Scientific™ Nalgene sont idéals pour maintenir en place les tubes d'échantillonnage, de réaction et à essai.
Marque:  Thermo Scientific™ 5977-0017
37.49 EUR valable jusqu'au 2025-04-30
Utilisez le code promo "24107" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 10248680
  • 64.10€ / 2 pièces
En stock
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Ajouter au panier
Description
Description
Les portoirs à piques pour tubes à essai en polypropylène Thermo Scientific™ Nalgene sont idéals pour maintenir en place les tubes d'échantillonnage, de réaction et à essai.
Permettent de faire sécher les plaques en verre utilisées pour l'électrophorèse et les plaques de chromatographie. Ne flottent pas dans les bains-marie. Résistants aux produits chimiques et autoclavables.
  • Constitué d’un ensemble de chevilles espacées pour maintenir des tubes à essai de diamètre donné tout en permettant de voir le contenu des tubes.
  • Les chevilles permettent également de maintenir les tubes en position inversée pour le séchage.
  • Lorsqu’ils sont inversés, les nervures maintiennent les tubes à l’extérieur de la base pour permettre l’évacuation à travers les trous et minimiser la collecte de contaminants en suspension dans les tubes
  • Convient au séchage des plaques de verre utilisées en électrophorèse, ainsi que des plaques de chromatographie.
  • Densité relative plus élevée que l’eau leur permettant de rester immergés dans le bain-marie — et de ne pas flotter
  • Autoclavables
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Specifications
Portoir à piques pour tubes à essai
5 x 10
Blanc
Polypropylène
Rectangle
8
18.7 x 10.5 x 7 cm (7.3 x 4.1 x 2.75 in)
7.3 po
4,1 in
2,75 po
17 mm
Racks avec tiges de support pour tubes à essai
Autoclavable
Tubes de 14 à 17 mm
50
Tubes 14-17 mm
2
18.7 cm
10.5 cm
7 cm
17 mm
Product Suggestions
Product Suggestions
Videos
SDS
Documents
Documents
Product Certifications
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lot1421266 Type de certificatCertificat de conformité Date06/04/2025 Catalog Number5977-0017
Numéro de lot1312889 Type de certificatCertificat de conformité Date11/12/2024 Catalog Number5977-0017
Numéro de lot1326865 Type de certificatCertificat de conformité Date11/12/2024 Catalog Number5977-0017
Numéro de lot1303803 Type de certificatCertificat de conformité Date11/12/2024 Catalog Number5977-0017
Numéro de lot1291903 Type de certificatCertificat de conformité Date11/12/2024 Catalog Number5977-0017
Special Offers
Special Offers
  • Plusieurs fabricants
    Bénéficiez de réductions importantes sur les produits nécéssaires à vos analyses
    Code promotionnel: 24138
    Expire2025-04-30
  • Plusieurs fabricants
    Élevez vos tests de boissons avec des solutions de précision
    Code promotionnel: 24135
    Expire2025-07-13
  • Plusieurs fabricants
    Tombez amoureux avec de grandes économies
    Code promotionnel: 24107
    Expire2025-04-30
  • Plusieurs fabricants
    Profitez de remises importantes sur une sélection de produits très appréciés par nos clients, comme les produits chimiques, les produits indispensables du laboratoire, le matériel lié aux sciences de la vie, les consommables et les produits de sécurité.
    Code promotionnel: 24155
    Expire2025-04-30
    Hot Deal
    *La remise sera appliquée aux commandes éligibles reçues par Fisher Scientific entre le 01/03/2025 et le 30/04/2025. Le code promotionnel doit être renseigné lors de la commande. La remise s'applique sur le prix affiché en vigueur au moment où la commande est reçue. La promotion ne peut être cumulée avec d'autres remises ou promotions. L'offre est nulle et non avenue si interdite, assujettie à des exigences de licence ou restreinte par des lois ou réglementations fédérales, nationales, régionales ou locales, ou des politiques institutionnelles et gouvernementales. D'autres restrictions peuvent s'appliquer.
    Conditions générales de vente Voir détails promo
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Thermo Scientific™ Portoirs à piques pour tubes à essai Nalgene™ ; Polypropylène chargé > Racks à piques pour tubes à essai ; Pour tubes de 14 à 17 mm ; 50 tubes ; Blancs
Thank You! Your feedback has been submitted. Fisher Scientific is always working to improve our content for you. We appreciate your feedback.
Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne :
toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration.