Learn More
Thermo Scientific™ Flacons en polypropylène Nalgene™
Product Code. 10633151
Click to view available options
Capacité (métrique):
125 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
2000 ml
Taille du bouchon:
3
N°10
N°6
N°7
N°8
Unit Size:
12 pièces
2 pièces
4 pièces
6 pièces
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 10633151
Brand: Thermo Scientific™ 41020500
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
View alternative products
This item is not returnable. View return policy
Les flacons en polypropylène Thermo Scientific Nalgene facilitent la visibilité des niveaux de liquides.
Les flacons en polypropylène Thermo Scientific Nalgene facilitent la visibilité des niveaux de liquides.
Parfaits pour une utilisation générale en laboratoire.
  • Paroi translucide pour mieux lire le niveau de liquide
  • Modèle de 2000 ml doté de graduations moulées.
  • Bouche dimensionnée pour installer des bouchons de taille standard (bouchon vendu séparément)
  • Particulièrement durables, supportent des conditions d'utilisation rudes et un autoclavage répété.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Capacité (impériale) 16 oz
Description Flacon Erlenmeyer en PP 500 ml
Capacité (métrique) 500 ml
Matériau Copolymère de polypropylène (PPCO)
Nbre par carton 12
Nb par paquet 4
Autoclavable Autoclavable
Jetable Non
Graduated Non
Mouth Style Étroit
Stérilité Non stérile
Forme du fond unie
Taille du bouchon N°7
Show More Show Less
Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration.