Learn More
Thermo Scientific™ Flacons en polypropylène Nalgene™
Les flacons en polypropylène Thermo Scientific Nalgene facilitent la visibilité des niveaux de liquides.
Marque: Thermo Scientific™ 4102-0125
Code nomenclature Nacres: NB.43
Informations supplémentaires : Poids : 0.22500kg
Description
Les flacons en polypropylène Thermo Scientific Nalgene facilitent la visibilité des niveaux de liquides.
Parfaits pour une utilisation générale en laboratoire.
- Paroi translucide pour mieux lire le niveau de liquide
- Modèle de 2000 ml doté de graduations moulées.
- Bouche dimensionnée pour installer des bouchons de taille standard (bouchon vendu séparément)
- Particulièrement durables, supportent des conditions d'utilisation rudes et un autoclavage répété.
Spécification
4 oz | |
125 ml | |
24 | |
Autoclavables | |
Non | |
Non stérile | |
3 |
Flacon Erlenmeyer en PP 125 ml | |
PPCO | |
12 | |
Non | |
Étroit | |
unie |
Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration.