Learn More
Thermo Scientific™ Flacons en polypropylène Nalgene™
Click to view available options
Capacité (métrique):
125 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
2000 ml
Taille du bouchon:
3
N°10
N°6
N°7
N°8
Conditionnement:
12 pièces
2 pièces
4 pièces
6 pièces
Description
Les flacons en polypropylène Thermo Scientific Nalgene facilitent la visibilité des niveaux de liquides.
Parfaits pour une utilisation générale en laboratoire.
- Paroi translucide pour mieux lire le niveau de liquide
- Modèle de 2000 ml doté de graduations moulées.
- Bouche dimensionnée pour installer des bouchons de taille standard (bouchon vendu séparément)
- Particulièrement durables, supportent des conditions d'utilisation rudes et un autoclavage répété.
Spécification
Spécification
| Capacité (impériale) | 64 oz |
| Description | Flacon Erlenmeyer en PP 2000 ml |
| Capacité (métrique) | 2000 ml |
| Matériau | Copolymère de polypropylène (PPCO) |
| Nbre par carton | 6 |
| Nb par paquet | 2 |
| Autoclavable | Autoclavable |
| Jetable | Non |
| Graduated | Oui |
| Mouth Style | Étroit |
| Afficher plus |
Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration.