Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ Polypropylene, End Caps, mini
Code produit. 10798501
Click to view available options
Quantité:
Each
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 10798501
Marque: Thermo Scientific™ 26650075
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
S’utilise avec :Bonbonnes sanitaires Nalgene
Fermez les ouvertures sanitaires de 3/4 ou 3 po sur les bonbonnes en toute sécurité grâce aux bouchons en PP Thermo Scientific™ Nalgene™.Ces joints sont fiables et reproductibles lorsqu’ils sont utilisés avec un joint en silicone et un raccord union double. La rainure sur le dessous de la pièce de fermeture accepte n’importe quel joint sanitaire standard pour fermer les systèmes.
  • Permet de sceller les ouvertures sanitaires des bonbonnes sanitaires Nalgene (réf. 2630 et 2640)
  • USP classe VI
  • Autoclavables
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Taille du bouchon 19 mm
Description 19 mm mini (0,75 po)
Diamètre (métrique) Tube interne 16 mm
À utiliser avec (équipement) Bonbonnes sanitaires Nalgene
Matériau Polypropylène
Type de produit Bouchons
Quantité Each