Learn More
Thermo Scientific™ Bouchons de rechange stériles Nalgene™ Biotainer en polypropylène
Description
Protégez le contenu de vos flacons et bonbonnes Thermo Scientific™ Biotainer™. Les bouchons de rechange en polypropylène stérile Thermo Scientific™ Nalgene™ sont adaptés aux biotainers en polycarbonate 1, 2, 5, 10 et 20 l.
- Conçus pour s’adapter aux flacons Nalgene uniquement afin de constituer un ensemble étanche†.
- Polypropylène avec revêtement en silicone
- Taille du bouchon : 48 mm
Informations de commande :
- Emballés individuellement ; 1 par sachet, 6 sachets ou 50 par boîte, 300 dans une boîte.
Spécification
Spécification
Couleur | Blanc |
Description | Bouchons de rechange Biotainer |
Matériau | PP |
Nbre par carton | 300/Cs. |
Quantité | 300 Closures |
Stérilité | Stérile |
Matériau de revêtement | Silicone |
Closure Included | Oui |
Autoclavable | Non autoclavable |
Type de produit | Bouchon |
Afficher plus |
Documents
Scientific Resources
Brochures
Certificats
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
Numéro de lot | Type de certificat | Date | Catalog Number |
---|---|---|---|
1426776 | Certificat de conformité | 18/04/2025 | 362515-0480 |
1424122 | Certificat de conformité | 13/03/2025 | 362515-0480 |
1423762 | Certificat de traitement | 04/04/2025 | 362515-0480 |
1424122 | Certificat de traitement | 02/04/2025 | 362515-0480 |
1422096 | Certificat de traitement | 06/03/2025 | 362515-0480 |
Période de garantie limitée : Conformément à toutes les exigences et exclusions de la garantie définies dans nos modalités et conditions de vente, ce produit est garanti à partir de la date à laquelle nous expédions le produit et pendant un délai de quatre-vingt-dix (90) jours. Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration. Le terme étanche qualifie les produits Thermo Scientific Nalgene correspondant aux critères suivants : a) Les bouteilles / flacons / entonnoirs dotés de bouchons d’une dimension inférieure à 100 mm qui, une fois remplis d’eau et renversés, peuvent supporter une pression d’air de 2 psig pendant 2 minutes sans présenter de fuites. b) Les bouteilles / flacons / entonnoirs dotés de bouchons d’une dimension supérieure à 100 mm qui, une fois remplis d’eau et renversés pendant 15 minutes, ne présentent pas de fuites. Remarque : reproduire ces tests avec d’autres liquides peut entraîner des résultats différents. Pour un usage en toute sécurité, il est conseillé aux clients de tester les flacons et les bouchons Thermo Scientific Nalgene dans les conditions d’utilisation prévues pour leurs applications. Les contenants Thermo Scientific Nalgene sont étanches à température et pression ambiantes lorsqu’ils sont associés aux bouchons Nalgene.