Learn More
Thermo Scientific™ Polypropylène Nalgene™, raccords cannelés universels, 6,5 mm
Code produit. 10228040
Click to view available options
Quantité:
Case of 24
Conditionnement:
2 pièces
Code produit. 10228040
Marque: Thermo Scientific™ 61490002
Il en reste null
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
S’utilise avec : Bouchons de flacons et de bonbonnes Nalgene
Utilisez les raccords cannelés en PP Thermo Scientific™ Nalgene™ pour transformer vos ensembles de tubulures en récipients de culture et assurer un transfert aseptique des liquides. Ils sont compatibles avec la plupart des bouchons de bonbonne et de flacon Nalgene. Les bouchons prépercés permettent un assemblage interne facile et sûr.
Caractéristiques :
  • Les bouchons 53B acceptent (deux) raccords de 0,25 po
  • Les raccords, cannelés des deux côtés, peuvent accueillir une tubulure à l’extérieur et à l’intérieur du récipient
Inclut :
Instructions, gabarit de perçage et deux jeux de raccords cannelés en polypropylène, écrous en acétal, joints d’étanchéité en silicone et caches pour orifices en TPE.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Diamètre (impériale) Tube interne 0,25 po
Diamètre (métrique) Tube interne 6.5 mm
À utiliser avec (équipement) Flacons et bonbonnes Nalgene
Matériau PP
Nbre par carton 24/Cs.
Nb par paquet 2 Pk.
Type de produit Raccords
Quantité Case of 24
Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : Toute restriction applicable à l’acheteur et relative à l’utilisation du ou des produit(s) uniquement à des fins de recherche interne ne s’applique pas au(x) produit(s) présent(s) sur les pages Web associées à la présente déclaration.