Learn More
Thermo Scientific™ Paniers pour autoclave en polypropylène Nalgene™
Les paniers pour autoclave en polypropylène Thermo Scientific Nalgene maintiennent le matériel de laboratoire pendant l'autoclavage et le nettoyage
Marque: Thermo Scientific™ 6917-0230
25.83 EUR valable jusqu'au 2025-01-31
Utilisez le code promo "23894" pour bénéficier de cette offre.
Description
Les paniers pour autoclave en polypropylène Thermo Scientific Nalgene maintiennent le matériel de laboratoire pendant l'autoclavage et le nettoyage
Permet une aération et un drainage complets.
- Emboîtable pour le stockage
- Autoclavables
Spécification
Panier d’autoclavage en polypropylène | |
Autoclavables | |
Polypropylène | |
6 | |
23.3 x 23.9 x 23.9 cm (9.25 x 9.125 x 9.375 in) | |
9,25 po | |
9.125 po | |
9,375 po |
Non corrosif | |
Blanc | |
Carré | |
1 | |
23.3 cm | |
23.9 cm | |
23.9 cm |
Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration.