Learn More
Thermo Scientific™ Entonnoirs analytiques en PP Nalgene™
GREENER_CHOICE
Les entonnoirs analytiques en polypropylène Thermo Scientific™ Nalgene, dotés de longues tiges et de rainures externes, s'utilisent avec des filtres en papier standard.
Marque:  Thermo Scientific™ 4250-0065
28.56 EUR valable jusqu'au 2024-11-29
Utilisez le code promo "21718" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 10490143
  • 74.40€ / 12 pièces
Expédition estimée: 04-03-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Les entonnoirs analytiques en polypropylène Thermo Scientific™ Nalgene, dotés de longues tiges et de rainures externes, s'utilisent avec des filtres en papier standard.
Les rainures externes laissent s'échapper l'air plus facilement. Résistants à un vaste éventail de produits chimiques et de réactifs. Incassables, ils représentant une alternative avantageuse par rapport au verre.
  • Le corps de l'entonnoir est orienté à 60° et présente une pente de 58° induisant une filtration rapide.
  • Autoclavables
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
66mm
7mm
Oui
65mm
64 ml
polypropylène
Entonnoir d’analyse en PP de 65 mm
12/sachet ; 36/boîte
Promotions
Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration.