Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ Polycarbonate, Validation Bottle
Description
Les bouteilles de validation Thermo Scientific Nalgene sont utilisées pour le stockage de lots d'échantillons de produits pharmaceutiques coûteux pour le contrôle qualité
Ces bouteilles à petit volume sont moulées dans le même matériau que les bonbonnes plus grandes, en exigeant moins de réactifs onéreux pour réaliser les tests de validation.
Comprend :
Bouchon à vis en polypropylène blanc avec joint d’étanchéité en TPE
Spécification
Spécification
Autoclavable | Autoclavable |
Capacité (impériale) | 1 oz. |
Capacité (métrique) | 30 mL |
Matériau du bouchon | Polypropylène |
Taille du bouchon | 20 à 415 mm |
Couleur | Blanc (translucide) |
Diamètre (métrique) intérieur de col | 14 mm |
Diamètre (métrique) externe | 32 mm |
À utiliser avec (application) | Effectuer des tests de validation |
Hauteur (métrique) avec bouchon | 75 mm |
Afficher plus |
Certificats
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
Numéro de lot | Type de certificat | Date | Catalog Number |
---|---|---|---|
1218971 | Certificat de conformité | 14/12/2017 | DS2127-0030 |
1190259 | Certificat de conformité | 19/07/2017 | DS2127-0030 |
1050011-COC | Certificat de conformité | 17/04/2017 | DS2127-0030 |
1044763-COC | Certificat d’analyse | 15/04/2017 | DS2127-0030 |
1026211-COC | Certificat d’analyse | 14/04/2017 | DS2127-0030 |