Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ Polycarbonate, Validation Bottle
Click to view available options
Capacité (métrique):
30 mL
250mL
2L
Description
Les bouteilles de validation Thermo Scientific Nalgene sont utilisées pour le stockage de lots d'échantillons de produits pharmaceutiques coûteux pour le contrôle qualité
Ces bouteilles à petit volume sont moulées dans le même matériau que les bonbonnes plus grandes, en exigeant moins de réactifs onéreux pour réaliser les tests de validation.
- Construction en polycarbonate durable
- Permet de réaliser une validation pratique de la compatibilité des matériaux Autoclavable Transparent
Spécification
Spécification
Autoclavable | Autoclavable |
Capacité (impériale) | 0.5 gal. |
Capacité (métrique) | 2L |
Matériau du bouchon | Polypropylène |
Taille du bouchon | 53Bmm |
Couleur | Transparent |
Diamètre (métrique) intérieur de col | 42mm |
Diamètre (métrique) externe | 123mm |
À utiliser avec (application) | Effectuer des tests de validation |
Hauteur (métrique) avec bouchon | 296mm |
Afficher plus |
Suggestions de produits
Clients qui ont consulté cet article ont également consulté
Viewing 1-5 of 6
Certificats
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot | Type de certificat | Date | Catalog Number |
---|---|---|---|
1404393 | Certificat de conformité | 07/04/2024 | DS2127-2000 |
1377545 | Certificat de conformité | 09/01/2023 | DS2127-2000 |
1304959 | Certificat de conformité | 05/02/2021 | DS2127-2000 |
1270714 | Certificat de conformité | 20/11/2019 | DS2127-2000 |
1247143 | Certificat de conformité | 16/01/2019 | DS2127-2000 |
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Thermo Scientific™ Nalgene™ Polycarbonate, Validation Bottle >
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu