Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ Polycarbonate, Carboy with Sanitary Neck
Description
Nettoyez la bonbonne sanitaire Thermo Scientific™ Nalgene™ en polycarbonate moulée en un seul bloc et non filetée plus facilement que les récipients filetés. Conçue pour être utilisée comme récepteur ou récipient de distribution pour les applications biopharmaceutiques, la bride sanitaire de 3 po moulée sur le col accepte des raccords de bride standard. Un système de bouchon à clipser permet un scellage sécurisé et sans risque de désolidarisation.
- Des bouchons sanitaires à évent solides sont disponibles
- Fabriquée à partir de la même résine PC que les Clearboy en PC et les flacons en PC Nalgene, permettant de basculer vers des bonbonnes sanitaires en PC sans problème de validation
- Pour fermer le bouchon, utilisez le collier ultra-résistant Nalgene (réf. cat. 2865-0300) et les joints Nalgene (réf. cat. 2672-0300)
- Autoclavable
Spécification
Autoclavable | Autoclavable |
Capacité (impériale) | 5,5 gal |
Capacité (métrique) | 20 L |
Taille du bouchon | 3 po |
Couleur | Transparent |
Description | Bonbonne sanitaire en polycarbonate |
À utiliser avec (application) | Conçue pour être utilisée comme récepteur ou récipient de distribution dans des applications biopharmaceutiques, Media/Buffer Storage, Sampling, Storage, Transportation |
Matériau | Polycarbonate |
Nbre par carton | 4/Cs. |
Nb par paquet | 1 Ea. |
Afficher plus |
Période de garantie limitée : Conformément à toutes les exigences et exclusions de la garantie définies dans nos modalités et conditions de vente, ce produit est garanti pendant un délai de quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date à laquelle nous expédions le produit. Clause de non-responsabilité en matière de restriction d’utilisation à des fins de recherche interne : Toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration.