Learn More
Thermo Scientific™ Écran anti-éclaboussures Nalgene™
Click to view available options
Description:
Écran de protection contre les éclaboussures avec bras flexible en acétal ; PC de 21,6 x 27,9 cm
Longueur (impériale):
12 po
Largeur (impériale):
8,5 po
Conditionnement:
1 pièce
Description
L’écran anti-éclaboussures Thermo Scientific Nalgene protège l’utilisateur tout en lui laissant une visibilité parfaite.
Cet écran robuste et réglable protège contre les éclaboussures, les aérosols et les débris volants.
- Le bras flexible de 14 pouces facilite la manœuvre de l’écran de protection sur les échantillons
- La base magnétique adhère fermement aux surfaces magnétiques, ce qui vous permet de positionner l’écran de protection horizontalement (plat), verticalement ou sur une surface élevée
- Offre une protection UV de 200 à 360 nm pour une polyvalence accrue
- Risque biologique / Transparent
Veuillez recycler les cartons ondulés et tous les sacs en PEBD dans lesquels sont emballés vos produits Nalgene.
Spécification
Spécification
| Certifications/Conformité | Conforme à la norme OSHA 29CFR1910.1030 |
| Épaisseur (impériale) | 0,12 po |
| Épaisseur (métrique) | 3 mm |
| Largeur (impériale) | 8,5 po |
| Largeur (métrique) | 21,5 cm |
| Description | Écran de protection contre les éclaboussures avec bras flexible en acétal ; PC de 21,6 x 27,9 cm |
| Teinte de la lentille | Transparent |
| Type de produit | Écran de protection contre les éclaboussures |
| Longueur (impériale) | 12 po |
| Nbre par carton | 4/boîte |
| Afficher plus |