Learn More
Thermo Scientific™ Éprouvettes graduées en plastique PMP Nalgene™
GREENER_CHOICE
Code produit. 15971621
Click to view available options
Capacité (métrique):
10 ml
25 ml
50 ml
100 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
2000 ml
4000 ml
Graduations:
0.2 ml
0.5 ml
1 ml
2 ml
5 ml
10 ml
20 ml
50 ml
Conditionnement:
1 pièce
2 pièces
Code produit. 15971621
Marque: Thermo Scientific™ 36634000
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Respectez les exigences de précision de la norme ASTM de classe B, E1272 en utilisant ces éprouvettes. Large bec verseur et graduations moulées dans toutes les tailles.
Répondez aux exigences de précision de la norme ASTM classe B, E1272 et CFR21, Partie 177.1520 (sauf les tailles 2 l et 4 l) à l’aide des cylindres gradués PMP Thermo Scientific™ Nalgene™. Toutes les tailles sont équipées d’un large bec verseur, de graduations intégrées qui ne s’effacent pas et d’une large base bleue qui prévient tout renversement accidentel. Ces éprouvettes en polyméthylpentène peuvent être stérilisées chimiquement et sont adaptées à un usage alimentaire.
Caractéristiques :
  • Pas de ménisque pour confondre les mesures—permet de lever les hypothèses
  • Large base bleue octogonale en polypropylène évitant le roulement et le renversement
  • Graduations moulées sérigraphiées pour une lecture aisée
  • Excellente résistance chimique pour un large éventail de solutions
  • Résiste à des températures atteignant 135°C (275°F) dans toute une variété d’utilisations
  • Autoclavable (impact négatif sur la précision)
  • Transparent
Informations de commande :
  • Conditionnement individuel
  • Les modèles de 10, 25, 50, 100, 250, 500 et 1 000 ml portent des graduations en relief qui font le tour complet de l’éprouvette
  • Les modèles de 2 000 et 4 000 ml portent des graduations standard
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Capacité (métrique) 4000 ml
Matériau Polyméthylpentène
Tolérance ±29 ml
Description de l’article Bouteille en polyméthylpentène graduée, 4000 ml
Certifications/Conformité ASTM E1272, CFR 21, ISO 6706, partie 177.1520
Nb par paquet 1
Nbre par carton 2
Étalonnage Pour son volume contenu, pour délivrer un volume donné
Diamètre (impériale) 5,18 po
Balance 500 ml à 4000 ml par incréments de 50 ml
Diamètre (métrique) 131,6 mm
Graduations 50 ml
Autoclavable Autoclavables
Limite d’erreur ± 29.00 ml
Température max. 145°C
Forme Rond
Diamètre (métrique) intérieur 101,6 mm
Diamètre (impériale) intérieur 4 po
Température max. (impériale) 293°F
Base Type Hexagonale
Hauteur (impériale) 23,9 po
Hauteur (métrique) 607,1 mm
Type Bouteille graduée
Afficher plus Afficher moins
Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration.