Learn More
Thermo Scientific™ Éprouvettes graduées en plastique PMP Nalgene™
Description
Répondez aux exigences de précision de la norme ASTM classe B, E1272 et CFR21, Partie 177.1520 (sauf les tailles 2 l et 4 l) à l’aide des cylindres gradués PMP Thermo Scientific™ Nalgene™. Toutes les tailles sont équipées d’un large bec verseur, de graduations intégrées qui ne s’effacent pas et d’une large base bleue qui prévient tout renversement accidentel. Ces éprouvettes en polyméthylpentène peuvent être stérilisées chimiquement et sont adaptées à un usage alimentaire.
- Pas de ménisque pour confondre les mesures—permet de lever les hypothèses
- Large base bleue octogonale en polypropylène évitant le roulement et le renversement
- Graduations moulées sérigraphiées pour une lecture aisée
- Excellente résistance chimique pour un large éventail de solutions
- Résiste à des températures atteignant 135°C (275°F) dans toute une variété d’utilisations
- Autoclavable (impact négatif sur la précision)
- Transparent
Informations de commande :
- Conditionnement individuel
- Les modèles de 10, 25, 50, 100, 250, 500 et 1 000 ml portent des graduations en relief qui font le tour complet de l’éprouvette
- Les modèles de 2 000 et 4 000 ml portent des graduations standard
Spécification
Spécification
| Capacité (métrique) | 50 ml |
| Matériau | PMP (polyméthylpentène) |
| Tolérance | ± 0,5 ml |
| Description de l’article | Bouteille en polyméthylpentène graduée, 50 ml |
| Certifications/Conformité | ASTM E1272, CFR 21, ISO 6706, partie 177.1520 |
| Nb par paquet | 1 |
| Nbre par carton | 18 |
| Étalonnage | Pour son volume contenu, pour délivrer un volume donné |
| Diamètre (impériale) | 1,29 po |
| Balance | 3 ml à 50 ml par incréments de 1 ml |
| Afficher plus |
Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration.