Learn More
Thermo Scientific™ Béchers Griffin de forme basse en PMP Nalgene™, 30 ml
Description
Utilisez en continu les béchers Griffin de forme basse en PMP Thermo Scientific™ Nalgene™ à une température de 150°C, avec des passages intermittents à 175°C. Ces béchers en polyméthylpentène ont la transparence du verre, ainsi qu’une excellente résistance chimique et tolérance thermique. Les béchers de toutes tailles présentent des graduations sérigraphiées faciles à lire.
- Matériau PMP transparent permettant de voir clairement le contenu du bécher
- Conception de bec verseur anti-goutte assurant justesse et contrôle pendant le transvasement
- Avec rainures pour un empilage facile
- Graduations sérigraphiées, code de taille, code de résine, numéro de catalogue, température max. et symbole “Pas de flamme vive” pour une identification facile et une utilisation en toute sécurité
- Autoclavables / Gradués / Transparents
- Conformes aux normes internationales ISO / DIN 7056 relatives à la précision des consommables de laboratoire en plastique
- Les avantages environnementaux comprennent:
- Énergie renouvelable
Spécification
Spécification
Couleur | Transparent |
Description | Bécher Griffin forme basse, PMP 1000 ml |
Capacité (métrique) | 1000 ml |
Matériau | PMP (polyméthylpentène) |
Plage de graduations | 100 à 1 000 ml |
Incréments | 50 ml |
Quantité | 3; 12 |
Type | Bécher |
Autoclavable | Autoclavable |
Jetable | Non |
Afficher plus |
Certificats
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
Numéro de lot | Type de certificat | Date | Catalog Number |
---|---|---|---|
7436648010 | Certificat de conformité | 27/09/2024 | 1203-1000 |
7441041010 | Certificat de conformité | 27/09/2024 | 1203-1000 |
7390471010 | Certificat de conformité | 14/07/2022 | 1203-1000 |
7343341010 | Certificat de conformité | 24/01/2022 | 1203-1000 |
7369086010 | Certificat de conformité | 15/09/2021 | 1203-1000 |
Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration.