Learn More
Thermo Scientific™ Béchers Griffin de forme basse en PMP Nalgene™, 30 ml Code produit.: 10159790
En stock
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
Thermo Scientific™ Béchers Griffin de forme basse en PMP Nalgene™, 30 ml
GREENER_CHOICE
Code produit. 10159790
50 ml
Click to view available options
Capacité (métrique):
50 ml
100 ml
150 ml
250 ml
400 ml
600 ml
1000 ml
2000 ml
4000 ml
Ne pas utiliser sur des plaques chauffantes.
Code produit. 10159790
Marque: Thermo Scientific™ 12030050
En stock
pour voir le stock disponible 
Edge
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Ne pas utiliser sur des plaques chauffantes.
Utilisez en permanence les béchers Griffin de forme basse en PMP Thermo Scientific™ Nalgene™ à des températures de 150°C avec utilisation intermittente à 175°C.
Utilisez en continu les béchers Griffin de forme basse en PMP Thermo Scientific™ Nalgene™ à une température de 150°C, avec des passages intermittents à 175°C. Ces béchers en polyméthylpentène ont la transparence du verre, ainsi qu’une excellente résistance chimique et tolérance thermique. Les béchers de toutes tailles présentent des graduations sérigraphiées faciles à lire.
  • Matériau PMP transparent permettant de voir clairement le contenu du bécher
  • Conception de bec verseur anti-goutte assurant justesse et contrôle pendant le transvasement
  • Avec rainures pour un empilage facile
  • Graduations sérigraphiées, code de taille, code de résine, numéro de catalogue, température max. et symbole “Pas de flamme vive” pour une identification facile et une utilisation en toute sécurité
  • Autoclavables / Gradués / Transparents
  • Conformes aux normes internationales ISO / DIN 7056 relatives à la précision des consommables de laboratoire en plastique
Avantages Greener Choice
  • Les avantages environnementaux comprennent:
    • Énergie renouvelable
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Couleur Transparent
Description Bécher Griffin forme basse, PMP 50 ml
Capacité (métrique) 50 ml
Matériau PMP (polyméthylpentène)
Plage de graduations 10 à 50 ml
Incréments 5 ml
Quantité 12; 36
Type Bécher
Autoclavable Autoclavable
Jetable Non
Graduated Oui
Certifications/Conformité ISO/DIN 7056
Scale 10 ml à 50 ml par incréments de 5 ml
Modèle Griffin forme basse
Afficher plus Afficher moins
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
2 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lot7264767010 Type de certificatCertificat de conformité Date09/09/2022 Catalog Number1203-0050
Numéro de lot7104606010-COC Type de certificatDéclaration de conformité Date31/03/2017 Catalog Number1203-0050
Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration.
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Thermo Scientific™ Béchers Griffin de forme basse en PMP Nalgene™, 30 ml >