Learn More
Thermo Scientific™ Flacons en polyméthylpentène avec bouchons Nalgene™
GREENER_CHOICE
Utilisez ces flacons, qui allient résistance chimique, solidité et transparence, pour le titrage, la préparation et le stockage des milieux de culture.
Marque:  Thermo Scientific™ 4109-0125
85.75 EUR valable jusqu'au 2025-12-31
Utilisez le code promo "25339" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 10098280
  • 86.65€ / 6 pièces
En stock
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Ajouter au panier
Description
Description
Les flacons en polyméthylpentène avec bouchons en polypropylène Thermo Scientific Nalgene s'utilisent pour la titration, la préparation et le stockage des milieux de culture.
Autoclavables, ils sont une combinaison de plusieurs qualité : transparence, résistance aux composants chimiques et aux impacts, autoclavabilité.
Caractéristiques :
  • Excellente résistance à la majorité des réactifs de laboratoire
  • De résistance chimique égale, mais de transparence supérieure, au polypropylène
  • Parfaits pour la préparation et le stockage de milieux de culture et les titrations
  • Tous les formats sont dotés de graduations faciles à lire
  • Autoclavables / gradués
Inclut : des bouchons à vis en polypropylène
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
4 oz
125 ml
24
Autoclavable
Oui
Non stérile
À vis
Flacon Erlenmeyer avec bouchon à vis, 125 ml
PMP
6
Non
Étroit
unie
33 mm
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lot1414020 Type de certificatCertificat de conformité Date21/09/2024 Catalog Number4109-0125
Numéro de lot1373127 Type de certificatCertificat de conformité Date16/11/2022 Catalog Number4109-0125
Numéro de lot1322977 Type de certificatCertificat de conformité Date22/06/2021 Catalog Number4109-0125
Numéro de lot1268210 Type de certificatCertificat de conformité Date08/11/2019 Catalog Number4109-0125
Numéro de lot1222250 Type de certificatCertificat de conformité Date25/01/2018 Catalog Number4109-0125
Nom du produit
Thermo Scientific™ Flacons en polyméthylpentène avec bouchons Nalgene™ > Flacon Erlenmeyer avec bouchon à vis, 125 ml
Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration.