Learn More
Thermo Scientific™ Cuves pour pipettes Nalgene™
Les cuves pour pipettes Thermo Scientific Nalgene servent au trempage et à la conservation des pipettes et de la verrerie de laboratoire.
196.00€ - 391.00€
Spécification
Conditions de stockage | Stockez la cuve dans un récipient, un évier ou un égouttoir suffisamment large pour conserver le contenu en cas de fuite |
---|---|
Nb par paquet | 1 |
Alert:
- Utilisation déconseillée avec l'acide sulfurique concentré.
- Ne pas mélanger cette solution dans la cuve. Voir l’étiquette de la cuve pour connaître la formule conseillée.
Code produit | Marque | Hauteur (métrique) | Dimensions | À utiliser avec | Prix | Quantité et disponibilité | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Hauteur (métrique) | Dimensions | À utiliser avec | Prix | Quantité et disponibilité | |||
10420431
|
Thermo Scientific™
5242-0040 |
51.4 cm | A | pipettes jusqu’à 20.3 in L (8 cm) |
196.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 11-06-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
10249210
|
Thermo Scientific™
5242-0050 |
68.6 cm | B | pipettes jusqu’à 40.6 in L (16 cm) |
266.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 11-06-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
10567882
|
Thermo Scientific™
5242-0060 |
91,4 cm | C | pipettes JUSQU'À 24 po L ( 61cm) |
391.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 14-03-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
Description
Les cuves pour pipettes Thermo Scientific Nalgene servent au trempage et à la conservation des pipettes et de la verrerie de laboratoire.
Les cuves sont plus légères que le verre et évitent tout problème de fuite, de casse et de contamination. Elles constituent une alternative plus sûre sans pour autant perdre en précision.
- Polyéthylène haute densité réticulé.
- Utilisation possible avec une solution d’acide sulfurique/de dichromate si la concentration en acide est inférieure ou égale à 60 %.
Spécification
Stockez la cuve dans un récipient, un évier ou un égouttoir suffisamment large pour conserver le contenu en cas de fuite | |
1 |
Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration.