Learn More
Thermo Scientific™ Flacons de culture carrés en PETG Nalgene™ sans bouchon : plateaux stériles conditionnés sous film plastique thermorétracté
GREENER_CHOICE
Code produit. 10029112
Click to view available options
Capacité (métrique):
30 ml
60 ml
125 ml
250 ml
500 ml
1 l
Taille du bouchon:
20-415 mm
24-415 mm
38-430 mm
Fit for Purpose:
Stérile
Conditionnez et expédiez les milieux de culture liquides, les tampons et les sérums grâce aux flacons de culture carrés en PETG Nalgene. Ces flacons durables à paroi robuste sont destinés aux lignes de remplissage.
Conditionnez et expédiez les milieux de culture liquides, les tampons et les sérums grâce aux flacons de culture carrés en PETG Thermo Scientific™ Nalgene. Ces flacons aux parois renforcées et durables sont destinés aux lignes de remplissage ; bouchons vendus séparément.
Caractéristiques :
  • Paroi épaisse et durable
  • Incassables
  • Excellente barrière aux gaz
  • Stérile
    10-6
    SAL
  • Graduations moulées
  • Bouchon fourni séparément
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Capacité 8 oz, 250 ml
Capacité (métrique) 250 ml
Capacité (impériale) 200 ml (8 oz)
Couleur Transparent
Description Flacons de culture sans bouchon
Diamètre (impériale) 2.3 in
Diamètre (impériale) intérieur de col 1,1 in
Diamètre (métrique) intérieur de col 28 mm
À utiliser avec (application) Conduites de remplissage
Matériau PETG
Nbre par carton 60
Nb par paquet 30
Stérilité Stérile
Closure Included Non
Graduated Oui
Bouche Étroit
Forme Carré
Fit for Purpose Stérile
Hauteur (métrique) 146 mm
Type de produit Flacon, carré
Hauteur (impériale) 5,75 in
Taille du bouchon 38-430 mm
Diamètre (métrique) 59 mm
Afficher plus Afficher moins
Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration.