Learn More
Thermo Scientific™ Flacons de diagnostic en PETG Nalgene™ avec bouchon : stériles
GREENER_CHOICE
Effectuez l’échantillonnage, le stockage et l’expédition stériles de réactifs grâce à ces flacons transparents en PETG équipés de bouchons étanches doublés en PEHD blanc.
389.00€ - 581.00€
Spécification
Diamètre (métrique) intérieur de col 11 mm
Matériau PETG
Nbre par carton 100
Nb par paquet 20
Stérilité Stérile
Consulter d'autres spécifications
Produits 3
Code produit Marque Capacité (métrique) Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Capacité (métrique) Prix Quantité et disponibilité  
10672083
GREENER_CHOICE
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific™
2035-0005
5 ml
389.00€
100 pièces
En stock
pour voir le stock disponible 
Edge
Ajouter au panier
10704043
GREENER_CHOICE
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific™
2035-0010
10 ml
411.00€
100 pièces
En stock
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
10682083
GREENER_CHOICE
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific™
2035-0020
20 ml
581.00€
100 pièces
En stock
Description
Effectuez l’échantillonnage, le stockage et l’expédition stériles de réactifs et de solutions tampon grâce aux flacons de diagnostic en PETG Thermo Scientific™ Nalgene™ avec bouchon. Ces flacons sont fabriqués en copolymère de polyéthylène téréphtalate apyrogène et non cytotoxique avec des bouchons doublés en PEHD (polyéthylène haute densité) blanc.
Caractéristiques :
  • Stériles au niveau d’assurance stérilité (SAL) de 10-6
  • Apyrogènes et non cytotoxiques
  • Bouchons doublés en PEHD blanc 20-415 fixés sur un flacon en PETG
  • Étanches†
Informations de commande :
Les flacons de sérum sont conditionnés dans des plateaux sous film thermorétracté avec des bouchons fixés.
Spécification
Spécification
11 mm
100
Stérile
Fabriqués conformément aux exigences de qualité de la norme ISO 13485:2016. Les tubes de sérum répondent à la norme 21CFR177.1520 relative aux matières plastiques en contact avec les denrées alimentaires et satisfont la norme USP classe VI.
Étroit
PETG
20
20-415 mm
Oui
Flacon de diagnostic
Documents
Product Certifications
Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : Toute restriction applicable à l’acheteur et relative à l’utilisation du ou des produit(s) uniquement à des fins de recherche interne ne s’applique pas au(x) produit(s) présent(s) sur les pages Web associées à la présente déclaration. † Le terme étanche qualifie les produits Thermo Scientific Nalgene correspondant aux critères suivants : a) Les bouteilles/flacons/entonnoirs dotés de bouchons d’une dimension inférieure à 100 mm qui, une fois remplis d’eau et renversés, peuvent supporter une pression d’air de 2 psig pendant 2 minutes sans présenter de fuites. b) Les bouteilles/flacons/entonnoirs dotés de bouchons d’une dimension supérieure à 100 mm qui, une fois remplis d’eau et renversés pendant 15 minutes, ne présentent pas de fuites. Remarque : reproduire ces tests avec d’autres liquides peut entraîner des résultats différents. Pour un usage en toute sécurité, il est conseillé aux clients de tester les flacons et les bouchons Thermo Scientific Nalgene dans les conditions d’utilisation prévues pour leurs applications. Les contenants Thermo Scientific Nalgene sont étanches à température et pression ambiantes lorsqu’ils sont associés aux bouchons Nalgene.
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Thermo Scientific™ Flacons de diagnostic en PETG Nalgene™ avec bouchon : stériles