Learn More
Thermo Scientific™ Flacon en PETG carré certifié platine pour flacon de culture propre Nalgene™
Description
Les produits sont lavés à l’eau pour injection USP et traités après le lavage dans des salles banches de classe 5 avec des hottes de conditionnement / d’inspection de classe 4 pour produire ces produits à très faible taux de particules. Certifiés et testés lot par lot pour contenir moins de 1/3 des particules autorisées conformément à la norme USP <788> pour limiter toute contamination particulaire éventuelle Produits stériles prêts à l’emploi avec un niveau garanti de stérilité de 10-6 à l’intérieur du récipient/bouchon, y compris deux barrières stériles thermoscellées pour protéger le produit avant son utilisation.
- Stériles à 10-6 SAL
- Non pyrogènes et non cytotoxiques
- Bouchons en polyéthylène haute densité (PEHD) étanches.
- Les flacons de sérum sont conditionnés dans des plateaux sous film thermorétracté avec des bouchons fixés.
- Fabriqué conformément aux exigences de qualité de la norme ISO 13485:2003
Spécification
Spécification
Capacité (métrique) | 20 ml |
À utiliser avec (application) | Échantillonnage, stockage et expédition stériles, Media/Buffer Storage, Sampling, Storage, Transportation , Validation Testing, Drug Substance, Drug Product |
Nbre par carton | 504/Cs. |
Nb par paquet | 84/Pk. |
Quantité | Case of 504 |
Stérilité | Stérile |
Plage de températures (métrique) | -70°C to 70°C |
Faible taux de particules | <1/3 USP <788> (Ultralow particulate) |
Certifications/Conformité | ISO 13485:2003, 21CFR177.1520, USP classe VI |
Type de produit | Media Bottle |
Certificats
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
Numéro de lot | Type de certificat | Date | Catalog Number |
---|---|---|---|
7308455010 | Certificat de conformité | 10/12/2024 | CE-N2035-0020 |