Learn More
Thermo Scientific™ Flacon en PETG carré certifié platine pour flacon de culture propre Nalgene™
Code produit. 16450611
Click to view available options
Capacité (métrique):
5 ml
20 ml
Conditionnement:
416 pièces
504 pièces
Code produit. 16450611
Marque: Thermo Scientific™ CEN20350005
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Flacons de diagnostic Thermo Scientific™ Nalgene™ en PETG sans danger pour l’utilisation des aliments et des boissons
Les produits sont lavés à l’eau pour injection USP et traités après le lavage dans des salles banches de classe 5 avec des hottes de conditionnement / d’inspection de classe 4 pour produire ces produits à très faible taux de particules. Certifiés et testés lot par lot pour contenir moins de 1/3 des particules autorisées conformément à la norme USP <788> pour limiter toute contamination particulaire éventuelle Produits stériles prêts à l’emploi avec un niveau garanti de stérilité de 10-6 à l’intérieur du récipient/bouchon, y compris deux barrières stériles thermoscellées pour protéger le produit avant son utilisation.
  • Stériles à 10-6 SAL
  • Non pyrogènes et non cytotoxiques
  • Bouchons en polyéthylène haute densité (PEHD) étanches.
  • Les flacons de sérum sont conditionnés dans des plateaux sous film thermorétracté avec des bouchons fixés.
  • Fabriqué conformément aux exigences de qualité de la norme ISO 13485:2003
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Capacité (métrique) 5 ml
À utiliser avec (application) Échantillonnage, stockage et expédition stériles, Media/Buffer Storage, Sampling, Storage, Transportation ​, Validation Testing, Drug Substance, Drug Product
Nbre par carton 416/Cs.
Nb par paquet 52/Pk.
Quantité 5 mL
Stérilité Stérile
Plage de températures (métrique) -70°C to 70°C
Faible taux de particules <1/3 USP <788> (Ultralow particulate)
Certifications/Conformité ISO 13485:2003, 21CFR177.1520, USP classe VI
Type de produit Media Bottle
Étape du flux de travail Downstream validation, downstream intermediate storage and transport. Bulk drug product/substance transportation