Learn More
Thermo Scientific™ Flacons propres certifiés en PETG Nalgene™
Description
Évitez tout problème de fuite, de casse et de contamination radioactive dans les applications en salles blanches grâce aux récipients transparents certifiés en PETG Thermo Scientific™ Nalgene™. Adaptés pour les applications pharmaceutiques et de biotechnologie nécessitant le traitement et le stockage de produits intermédiaires en vrac et de réactifs essentiels tels que les vaccins et les préparations thérapeutiques à base de protéines. Une alternative sûre pour votre laboratoire sans nuire à la précision.
- Ils offrent une excellente étanchéité aux gaz et assurent un pH très stable pour les solutions tamponnées.
- Les résines sont exemptes de composés d’origine animale.
- Stériles et inviolables, ils garantissent l’intégrité du produit avant utilisation.
Spécification
Spécification
Capacité (métrique) | 500 mL |
Capacité (impériale) | 16,9 oz. |
Diamètre (impériale) | 2,9 in |
Diamètre (impériale) intérieur de col | 1,1 in |
Diamètre (métrique) intérieur de col | 28 mm |
À utiliser avec (application) | Media/Buffer Preparation , Media/Buffer Storage, Sampling, Storage, Transportation , Validation Testing, Drug Substance, Drug Product |
Matériau | PETG |
Nbre par carton | 24/Cs. |
Nb par paquet | 4/Pk. |
Stérilité | Stérile |
Afficher plus |
Certificats
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
Numéro de lot | Type de certificat | Date | Catalog Number |
---|---|---|---|
1421412 | Certificat de traitement | 10/02/2025 | 382019-0500 |
1420398 | Certificat de traitement | 20/01/2025 | 382019-0500 |
1421412 | Certificat de conformité | 28/01/2025 | 382019-0500 |
1420398 | Certificat de conformité | 09/01/2025 | 382019-0500 |
1416002 | Certificat de conformité | 27/12/2024 | 382019-0500 |
Période de garantie limitée : sous réserve de l’ensemble des conditions et des exclusions de garantie prévues par nos conditions générales de vente, ce produit est garanti pendant quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date d’expédition du produit. Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration. Le terme étanche qualifie les produits Thermo Scientific Nalgene correspondant aux critères suivants : a) Les bouteilles/flacons/entonnoirs dotés de bouchons d’une dimension inférieure à 100 mm qui, une fois remplis d’eau et renversés, peuvent supporter une pression d’air de 2 psig pendant 2 minutes sans présenter de fuites. b) Les bouteilles/flacons/entonnoirs dotés de bouchons d’une dimension supérieure à 100 mm qui, une fois remplis d’eau et renversés pendant 15 minutes, ne présentent pas de fuites. Remarque : reproduire ces tests avec d’autres liquides peut entraîner des résultats différents. Pour un usage en toute sécurité, il est conseillé aux clients de tester les flacons et les bouchons Thermo Scientific Nalgene dans les conditions d’utilisation prévues pour leurs applications. Les contenants Thermo Scientific Nalgene sont étanches à température et pression ambiantes lorsqu’ils sont associés aux bouchons Nalgene.