Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ PETG Certified Clean Biotainer Bottle
Click to view available options
Capacité (métrique):
125 mL
500 mL
1 L
2 L
5 L
Comprend:
Neck Handle
Poignée en polyéthylène
Side Handle
Quantité:
14 x 5 Bottles
20 Bottles
20 x 5 Bottles
4 x 5 Bottles
6 Bottles
7 x 5 Bottles
Description
Specifically designed for pharmaceutical and biological manufacturing, Thermo Scientific™ Nalgene™ Certified Clean PETG Biotainer™ Bottles reduce the risk of carry-over contamination.
- Spécifiquement conçues pour la fabrication de produits pharmaceutiques et biologiques
- Certifié propre, conforme à l’USP 788
- Usage exclusivement réservé à la recherche. Usage non prévu pour des procédures de diagnostic
- < Endotoxine 0,5 UE/ml
Spécification
Spécification
Autoclavable | Non autoclavable |
Capacité (impériale) | 67,628 fl oz |
Capacité (métrique) | 2 L |
Certifications/Conformité | USP 788 |
Couleur de bouchon | Blanc |
Joint de fermeture | PEBD |
Matériau du bouchon | Polypropylène |
Taille du bouchon | 48 mm |
Couleur | Transparent |
Diamètre (métrique) externe | 116 mm |
Afficher plus |
Certificats
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot | Type de certificat | Date | Catalog Number |
---|---|---|---|
1420625 | Certificat de traitement | 12/02/2025 | 383230-20 |
1358311 | Certificat de traitement | 04/12/2024 | 383230-20 |
1298086 | Certificat de traitement | 04/12/2024 | 383230-20 |
1301415 | Certificat de traitement | 04/12/2024 | 383230-20 |
1420625 | Certificat de conformité | 29/01/2025 | 383230-20 |
Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser pour des procédures de diagnostic.
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Thermo Scientific™ Nalgene™ PETG Certified Clean Biotainer Bottle >
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu